Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Dimethylsulfoxid (DMSO), Sequenzierungsqualität
Artikelnummer. 10127403 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Menge:
950 ml
Packungsgröße:
950 Milliliter
Artikelnummer. 10127403
Marke: Thermo Scientific™ 20688
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Eine sequenzierungsfähige Zubereitung mit hochreinen und konsistenten Absorptionseigenschaften für HPLC- und Massenspektrometrie-Methoden.
Thermo Scientific™ Pierce Dimethylsulfoxid (DMSO) ist eine sequenzierungsfähige Zubereitung mit hochreinen und konsistenten Absorptionseigenschaften für HPLC- und Massenspektrometrie-Methoden.
Ein Präparat in Sequenzierungsqualität mit hoher Reinheit für die Verwendung in herkömmlichen Aminosäure-Analysatoren und anderen hochvolumigen Anwendungen.
Dieses Dimethylsulfoxid in Sequenzierungs-Gütegrad ist >99,5 % reines DMSO. Die kostengünstigen 950 ml-Flaschen sind eine ausgezeichnete Wahl für Protein- und Peptidanwendungen, die große Mengen des wassermischbaren Lösungsmittels erfordern. Die 50 ml-Flaschen bieten Komfort und minimieren den Abfall bei kleinen Auflösungs- und Reaktionsvolumina. Die Reinheitsprüfung stellt sicher, dass die Zubereitung im Wesentlichen keine Amine enthält. Die Formulierung wurde ursprünglich für Anwendungen der Peptidsequenzierung mit Aminosäure-Analysatoren entwickelt, die hochreines Lösungsmittel und einen erschwinglichen Preis erforderten. Dieses DMSO ist in Flaschen aus braunem Glas mit Lösungsmittelspülung verpackt und mit PTFE-beschichteten Fluorkohlenstoffkappen für ultimativen Schutz versiegelt.
Leistungsmerkmale:
  • Hochreines Lösungsmittel (niedriges Amin) für verschiedene Protein-, Peptid- und Aminosäure-Anwendungen
  • Verpackt in Flaschen aus braunem Glas mit Lösungsmittelspülung und versiegelt mit PTFE-beschichteten Fluorkohlenstoffkappen
  • Geeignet für HPLC-Detektion, obwohl es nicht speziell auf geringe UV-Absorption getestet wurde
Produktspezifische Informationen:
  • Allgemeine Eigenschaften von DMSO
  • Alternative Benennung: Methylsulfinylmethan, Methylsulfoxid
  • Summenformel: C2H6SO
  • Molekulargewicht: 78,13
  • Dichte: 1,101 g/ml
  • CAS Nummer: 67-68-5
Pierce sequenzierfähiges DMSO wurde speziell gereinigt und getestet, um die Integrität Ihrer Daten zu gewährleisten, die Empfindlichkeit Ihres Assays zu maximieren und die Lebensdauer Ihrer Geräte zu verlängern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Menütext Dimethylsulfoxid (DMSO)
Menge 950 ml
Inhalt und Lagerung Bei Raumtemperatur lagern.
Form Flüssig
Reagenztyp Lösungsmittel (rein)
Produktlinie Pierce
Zur Verwendung mit Sequenzierung und Flüssigkeitschromatographie