Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ D-Galactose Agarose
Artikelnummer. 11816774 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Menge:
5 ml
Packungsgröße:
5 Milliliter
Artikelnummer. 11816774
Marke: Thermo Scientific™ 20372
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Edge
Bindung und Affinitätsaufreinigungen von Lektinen, Galaktosidasen und anderen Galaktose-bindenden Molekülen unter Verwendung von Agarose-Beads mit immobilisierter Thio-alpha-D-Galaktose.
Mit Thermo Scientific™ Pierce D-Galactose Agarose können Lektine, Galaktosidase und andere Galaktose-bindende Moleküle gereinigt werden.
Immobilisierte D-Galactose ist ein Affinitätsharz auf Basis von Agarose-Beads für die Reinigung von Agglutininen, Lektinen, Toxinen und anderen Galactose-, N-Acetylgalactosamin- oder Kohlenhydrat-bindenden Proteinen. Diese Reinigungsmethode ist schonender und/oder spezifischer als andere Verfahren. Dadurch werden Proteine so rückgewonnen, dass sie die Aktivität von Downstream-Prozesse erhalten.
Leistungsmerkmale:
  • Ligand – thio-alpha-D-Galactose
  • Synonyme – thio-alpha-gal, thio-gal
  • Träger – vernetzte 6 % Agarose-Beads
  • Bindungskapazität – mehr als 20 mg Jacalin pro Milliliter abgesetztem Harz
  • Format – 50 % Harzausfällung in 0,02 % Sodiumazid
Empfohlen für:
Reinigung von Human-alpha-Galaktosidase A; von C-Typ-Lektin, Enterotoxin-Reinigung von hitzelabilen E. coli; Cholera-Toxin (CT)-Reinigung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) ≥20 mg Jacalin/ml abgesetztes Harz
Inhalt und Lagerung Bei 4 °C lagern.
Produktlinie Pierce
Menge 5 ml
Ziel Lektine
Typ Agarose
Stationäre Phase D-Galactose
Format Flasche
Säulentyp Affinität, Agaroseharz