Learn More
Thermo Scientific™ iodoTMTsixplex™ Isobaric Mass Tagging Kit
Verwenden Sie Iodoacetyl Tandem-Mass-Tag™ (iodoTMT™) Isobarie-Markierungsreagenzien, um bis zu sechs Sulfhydryl-enthaltende Peptide für die gleichzeitige Quantifizierung von Proteinen mit Tandemmassenspektrometrie zu kennzeichnen.
Marke: Thermo Scientific™ 90103
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg Transport : UN number : 3316 Chem class : 9 Pack group : III
Beschreibung
Messung von Protein- und Peptid-Cystein-Modifikationen (S-Nitrosylation, Oxidations- und Disulfid-Brücken) mittels Multiplex-Massenspektrometrie mit Thermo Scientific™ Pierce Cystein-reaktiven Tandem Mass Tag Reagenzien.
Weiterführende Informationen und Onlinebestellung
Das Thermo Scientific IiodoTMTsixplex Markierungskit für isobarische Masse-Tags enthält IodoTMT™ Reagenzien und zugehörige Materialien für die irreversible Markierung von Sulfhydrylgruppen. Iodoacetyl Tandem-Mass-Tag-Reagenzien™ ermöglichen die selektive Markierung von Cystein-haltigen Peptiden für die Quantifizierung von Multiplex-Proben mithilfe der LC-MS/MS-Analyse.
Die IodoTMT-Reagenzien sind verschiedene isobarische (Masse und Struktur) Isomere, die iodoacetyl-aktiviert sind für kovalente, irreversible Markierung von Sulfhydrylgruppen (—SH). Ähnlich wie Jodacetamid reagieren IodoTMT Reagenzien spezifisch mit reduzierten Cysteinen (Cys) in Peptiden und Proteinen und ermöglichen die Quantifizierung der relativen Fülle von Cystein-Modifikationen, wie S-Nitrosylation und die Oxidation von Disulfid-Bindungen.
Die Thermo Scientific iodoTMTzero Markierungsreagenz ermöglicht das Testen und Optimieren von Probenvorbereitung, Markierung, Fraktionierung und MS-Fragmentierung für die Peptididentifizierung und den Reporternachweis ohne teurere isotopenmarkierte Verbindungen.
Merkmale der iodoTMT Reagenzien:
• Spezifisch – Reagiert ausschließlich mit Sulfhydrylgruppen (reduzierte, nicht modifizierte Cystein-Rückstände)
• Irreversibel – Markierte Proteine und Peptide sind nicht anfällig für Reduktionsmittel
• Flexibel – Optionen für die Quantifizierung der Duplex-Isotope (MS) oder der Sixplex-Isobarie (MS/MS)
• Vielseitig — Kann zur Untersuchung von Cystein-Modifikationen verwendet werden (z. B. Disulfidbrücken, S-Nitrosylation)
Zur selektiven Analyse Cystein-markierten Peptide kann die Probe angereichert werden mit dem Thermo Scientific Immobilisiertes Anti-TMT Antikörper-Harz (Kat. 90076) und TMT Elutionspuffer (Kat. 90104). Dieser Ansatz der selektiven Thiol-Markierung und Affinitätsanreicherung ähnelt dem isotopencodierten Affinitäts-Tag (ICAT™-Verfahren), ermöglicht jedoch die Affinitätsanreicherung mit einer nicht-biologischen Markierung und eine höhere Multiplex-Quantifizierung.
Spezifikation
TMTsixplex™ Kit zur isobaren Massenmarkierung | |
iodoTMTsixplex™ | |
TMT-Kennzeichnungen™ (Tandem Mass Tag) | |
Protein | |
Proteinmarkierung |
Massenspektrometer | |
• iodoTMT6-126 Markierungsreagenz, 5 x 0,2 mg • iodoTMT6-127 Markierungsreagenz, 5 x 0,2 mg • iodoTMT6-128 Markierungsreagenz, 5 x 0,2 mg • iodoTMT6-129 Markierungsreagenz, 5 x 0,2 mg • iodoTMT6-130 Markierungsreagenz, 5 x 0,2 mg • iodoTMT6-131 Markierungsreagenz, 5 x 0,2 mg • HES-Puffer, 15 ml • Bond-Breaker-Lösung, CEP 0,5 ml • DTT, No-Weigh-Format, 8 x 7,7 mg • Trypsin, 5 x 20 µg • Trypsin-Lagerungslösung, 250 µl • Albumin (Rind), 2,5 mg Bei Erhalt alle Produkte bei –20°C lagern |
|
Zelllysat | |
Massenspektrometrie | |
30 Reaktionen |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.