Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Coomassie Plus (Bradford-)Assay-Reagenz
Artikelnummer. 10495315 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Menge:
300 ml
Packungsgröße:
300 Milliliter
Artikelnummer. 10495315
Marke: Thermo Scientific™ 23238
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Braun-zu-Lila (A595 nm), gebrauchsfertiges, schnell reduzierendes, mit Wirkstoff kompatibles Assay-Reagenz, zur Messung der Gesamtproteinkonzentration im Vergleich zum Proteinstandard.
Thermo Scientific™ Pierce Coomassie Plus Protein-Assay ist ein leistungsstarkes Bradford-Assay-Reagenz — eines der schnellsten, einfachsten und beliebtesten Methoden zur Proteinquantifizierung.
Das Pierce Coomassie Plus Assay-Reagenz ist eine einzelne, gebrauchsfertige Lösung für die Messung der Proteinkonzentration. Fügen Sie einfach das Reagenz zu gleichen Anteilen an Proben und Standards hinzu, mischen jene, und messen das Absorptionsvermögen bei 595 nm. Der Assay kostet nur ein paar Cent pro Probe und kann entweder im Reagenzglas oder auf Mikrotiterplatten durchgeführt werden. Das Pierce Coomassie Plus Assay-Reagenz bietet eine erhöhte Linearität der Reaktion und nur halb so viele Schwankungen zwischen einzelnen Proteinen wie andere kommerzielle Formulierungen für Bradford-Assays.
Besondere Merkmale:
  • Kolorimetrisch – Messung mit einem Standard-Spektrophotometer oder Plattenlesegerät (595 nm)
  • Anwenderfreundlich – Nur ein Reagenz; die Vorbereitung von Verfahrensreagenzien entfällt
  • Schnell – fast sofortige Farbentwicklung – hinzufügen, mischen und Ergebnisse ablesen
  • Breiter Bereich – Erkennt Proteinkonzentrationen im Bereich von 1 bis 1.500 μg/ml
  • Besser – Eine verbesserte Linearität und Homogenität der Reaktion im Vergleich zu herkömmlichen Bradford-Formulierungen
  • Flexibel – Anweisungen umfassen Mikrotiterplatten- und Küvettenprotokolle und sind an verschiedene Ziel-Arbeitsbereiche anpassbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Bei 4 °C lagern.
Beschreibung Pierce Coomassie Plus (Bradford) Protein-Assay-Reagenz
Assay Bradford-Assay
Nachweisverfahren Kolorimetrisch
Produktlinie Pierce
Produkttyp Assay zur Proteinquantifizierung
Spezifität Nicht zielspezifisch
Zur Verwendung mit (Anwendung) Lösungsbasierter Nachweis, Extinktion
Zur Verwendung mit (Geräte) Spektralphotometer, Mikrotiterplatten-Lesegerät
Menge 300 ml
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Coomassie PlusTM Protein Assay Reagent
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H371-Kann die Organe schädigen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P331-KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P305-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN:.
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P311-GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P501-Inhalt/Behälter zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: phosphoric acid, methanol