Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ CN/DAB Substrate Kit
Kombiniert Chlornaphthol- und Diaminobenzidin-basierten HRP-Nachweis für Western Blots und histologische Färbungen.
Marke: Thermo Scientific™ 34000
154.72 EUR gültig bis 2024-11-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21683" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Das Thermo Scientific™ Pierce CN/DAB Substrat-Kit enthält Substrat- und Peroxidlösungen für den kombinierten Chloronaphthol- und Diaminobenzidin-basierten Nachweis der Aktivität von Meerrettich-Peroxidase (HRP) für Blot- und Gewebefärbeverfahren.
Dieses Kit kombiniert zwei beliebte chromogene Peroxidase-Substratverbindungen (4-CN und DAB) in einer einzigen, stabilen 10x-Stammlösung. Diese CN/DAB-Lösung erzeugt an Stellen mit gebundenen HRP-konjugierten Antikörpern auf untersuchten Blots und Gewebeproben ein intensiv dunkelschwarzes Präzipitat. Das Pierce CN/DAB Substrat-Kit lässt sich sowohl in Western Immunblot-Verfahren als auch in Dot Blot-Assays einsetzen. Das Kit enthält die 10x-Lösung aus CN/DAB und den zugehörigen 1x-Substratpuffer mit stabilem Peroxid.Leistungsmerkmale:
HRP-Substrat –zum Nachweis der Aktivität von Meerrettich-Peroxidase auf festen Medien über die kombinierte Wirkung von CN (4-Chlor-1-naphthol) und DAB (3,3'-Diaminobenzidin-Tetrahydrochlorid)
Chromogen – keine spezielle Ausrüstung für die Visualisierung erforderlich; liefert intensiv schwarze Banden, die leicht zu fotografieren sind
Anwenderfreundliches Kit – Substrat-Stammlösung und Substratpuffer mit stabilem Peroxid bedeuten, dass keine trockenen Pulver abzumessen und aufzulösen sind
Stabil – bei 4 °C mindestens ein Jahr lang stabil
Lieferumfang:
10x-Lösung aus CN/DAB und Pierce Substratpuffer mit stabilem Peroxid
Spezifikation
Substrat | |
Flüssig | |
275 mL | |
Meerrettich-Peroxidase | |
25 Anwendungen mit je 10 ml |
Kolorimetrisch | |
Pierce™ | |
HRP | |
Meerrettich-Peroxidase | |
Ausreichend für: 25 Anwendungen mit je 10 ml • CN/DAB (10x), 25 ml • stabiler Peroxidpuffer, 250 ml Bei 4 °C lagern. |
Sicherheit und Handhabung
- CN/DAB Substrate Kit
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 3
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition Kategorie 1
Gefahrenhinweis
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H301-Giftig bei Verschlucken.
- H311-Giftig bei Hautkontakt.
- H331-Giftig bei Einatmen.
- H370-Schädigt die Organe.
Sicherheitshinweis
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/ verwenden.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: methanol
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.