Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Chicken IgY Purification Kit
Aufreinigung von Huhn-Antikörpern aus dem Eigelb von Hühnereiern mit einem einzigartigen Lipidentfernungsreagenz und einem Fällungsreagenz zur selektiven Isolierung der IgY-Fraktion.
351.00 € - 1228.00 €
Spezifikation
Produkttyp | IgY-Aufreinigungskit |
---|---|
Produktlinie | Pierce™ |
Säulentyp | Ausfällung |
Format | Kit, Flasche |
Aufreinigungsziel | IgY-Antikörper |
Produktcode | Marke | Description | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Description | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10006433
|
Thermo Scientific™
44918 |
1 l |
351.00 €
1 Set |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
10559673
|
Thermo Scientific™
44922 |
5 l |
1228.00 €
1 Set |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
Mit dem Thermo Scientific™ Pierce Kit zur Aufreinigung von Huhn-IgY können Huhn-Antikörper aus Eidotter von Hennen gereinigt werden. Dabei sorgt ein einzigartiges Lipidentfernungsreagenz für eine Trennung des Proteins von den Lipiden und ein Fällungsreagenz für die selektive Isolierung der IgY-Fraktion.
Das Kit zur Aufreinigung von IgY ist einfach und anwenderfreundlich. Nach der Trennung von Eiweiß und Eigelb mit dem im Lieferumfang enthaltenen Eitrenner werden die Lipide im Eidotter durch Inkubation in Pierce Lipidentfernungsreagenz und anschließender Zentrifugation entfernt. Dieses erste Reagenz eignet sich auch als Aufbewahrungslösung. Auf diese Weise können mehrere Eidotter gesammelt und für eine spätere, gleichzeitige Extraktion aufbewahrt werden. Durch Zugabe des speziellen Pierce IgY-Fällungsreagenz und nachfolgender Zentrifugation erhält der Anwender ein Pellet mit fast reinem, intaktem IgY. Das Pellet kann problemlos in phosphatgepufferter Salzlösung (PBS) oder in einem anderen Aufbewahrungspuffer gelöst werden. Das gereinigte IgY ist gebrauchsfertig und kann bei Immunnachweisverfahren und antigenspezifischen Reinigungen ohne Störung durch Lipide zum Einsatz kommen.Leistungsmerkmale:
Kosteneffektiv – reinigt doppelt so viel IgY pro Ei wie andere beliebte Kits, wodurch die Kosten pro Milligramm aufgereinigtes IgY niedriger sind
Hohe Reinheit – bei dieser Methode werden Huhn-Antikörper mit einer Reinheit von 85 bis 95 % erzeugt (basierend auf SDS-PAGE-Analyse)
Einfache Anwendung – einfache Ausfällungsmethode reinigt Huhn-IgY ohne Affinitätssäulen
Flexibles Protokoll – Eier können gewonnen und schnell im Puffer gelagert werden für die Aufreinigung zu einem späteren Zeitpunkt
Praktisch – die Eier können direkt aus dem Kühlschrank verwendet werden, ohne sie auf Raumtemperatur bringen zu müssen
Lieferumfang:
Eitrenner, Lipidentfernungsreagenz und IgY-Fällungsreagenz
Spezifikation
IgY-Aufreinigungskit | |
Ausfällung | |
IgY-Antikörper |
Pierce™ | |
Kit, Flasche |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.