Learn More
Thermo Scientific™ Chemolumineszenz-Modulkit zur Nukleinsäuredetektion
Mit diesem kompletten chemilumineszierenden Detektionssystem können Sie biotinmarkierte Nukleinsäure-Sonden in verschiedenen Membran-Blotting-Anwendungen erkennen.
Marke:  Thermo Scientific™ 89880
565.28 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21954" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 10005653
  • 606.00 € / 1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Das Thermo Scientific™ Pierce Modul für die Chemilumineszenz-Nukleinsäure-Detektion ist ein komplettes System zur Erkennung von biotinmarkierten Nukleinsäuresonden in verschiedenen Membran-Blotting-Anwendungen.
Das Thermo Scientific Modul für die Chemilumineszenz-Nukleinsäure-Detektion ist ein vollständiges System für die Detektion von biotin-etikettierten Nukleinsäuren für verschiedene Blotting-Applikationen einschließlich Northern/Southern Blots, Ribonuklease-Protektionsassays (RPAs) und Gelschiebeproben (Electrophoretic Mobility Shift Assays, EMSAs). Dieses Modul enthält die wesentlichen Nachweiskomponenten, die in den Thermo Scientific North2South und LightShift EMSA Kits verwendet werden. Das System enthält ein verbessertes Luminolsubstrat für Meerrettichperoxidase (HRP) mit optimierten Blockierungs- und Waschpuffern, die zusammen eine Empfindlichkeit erzeugen, die radioaktiven (32P) Systemen entspricht. Damit sind hochwertige, publikationsbereite Blots mit ausgezeichnetem Signal und geringem Hintergrund möglich.
Leistungsmerkmale:
  • Schnell und sensitiv – Identisches Geschwindigkeits- und Detektionsvermögen, das man von North2South und LightShift Kits erwarten kann.
  • Vielseitig – Kit-Protokoll (im Lieferumfang enthalten) ist anwendbar für jedes biotinbasierte Nukleinsäure-Detektionssystem: Northerns, Southerns, Gelverschiebungen, RPAs und Colony Lifts
  • Flexibel – Kit enthält ausschließlich die kritischen Nachweiskomponenten für Anwender, die bereits Biotin-markierte Sonden und eine optimierte Hybridisierungsmethode entwickelt haben.
Lieferumfang:
Stabilisiertes Streptavidin-HRP-Konjugat 1,5 ml, Luminol-/Verstärkerlösung 80 ml, stabile Peroxid-Lösung 80 ml, Blockierungspuffer 500 ml, 4 X Waschpuffer 500 ml, Substrat-Äquilibrierpuffer 500 ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Ausreichend für: 800 cm2 Membran (10 Mini-Gel-Blots)
• Stabilisierte Streptavidin-HRP, 1,5 ml
• Luminol-/Verstärkerlösung, 80 ml
• stabile Peroxid-Lösung, 80 ml
• Blockierungspuffer (Teile-Nr. 89880A), 500 ml
• Waschpuffer (4 X), 500 ml
• Substrat-Äquilibrierpuffer, 500 ml
Bei 4 °C lagern.
Kit
Modulkit zur Nukleinsäuredetektion
Chemolumineszent
Pierce™
10 Blots