Learn More
Thermo Scientific™ CHAPS-Detergens (3-((3-Cholamidopropyl) dimethylammonio)-1-propansulfonat)
Nicht denaturierende, zwitterionische Detergenzien, die unspezifische Proteininteraktionen mit weniger Proteinaggregation stören als nichtionische Detergenzien.
Marke: Thermo Scientific™ 28300
196.65 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21745" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Thermo Scientific™ CHAPS ist ein zwitterionisches Detergenz, das sich besonders gut für den Schutz des nativen Zustands von Proteinen eignet.
CHAPS ist ein Sulfobetain-Derivat der Cholsäure. Dieses zwitterionische Detergenz ist nützlich für die Solubilisierung der Membranproteine, wenn es wichtig ist, die Proteinaktivität aufrechtzuerhalten. CHAPS ist in einem breiten pH-Bereich (2 bis 12) löslich und kann aufgrund der hohen kritischen Mizellenkonzentration (CMC) leicht durch Dialyse aus der Lösung entfernt werden.
Besondere Merkmale:
- Vielseitige zwitterionische Detergenzien
- Sorgen für die schonende aber wirksame Lyse von Säugerzellkulturen
- Bewirken keine Denaturierung und in der Regel auch keine Inaktivierung der Proteinfunktionen
- Kann durch Dialyse aus der Lösung entfernt werden
- Werden häufig für die isoelektrische Fokussierung (IEF) und 2D-Elektrophorese eingesetzt
Eigenschaften von CHAPS-Detergenz:
- Chemische Bezeichnung: 3-[(3-Cholamidopropyl)dimethylammonio]-1-propansulfonat
- Molekulargewicht: 614,88
- Detergens-Klasse: Zwitterionisch
- Aggregationszahl: 10
- Molekülmasse der Mizelle: 6149
- Kritische Mizellenkonzentration (CMC): 8 bis 10 mM (0,4920 bis 0,6150 %, w/v)
- Trübungspunkt: ≥ 100 °C
- Dialysierbar: Ja
Spezifikation
Reinigungsmittel | |
Pulver | |
5 g |
Bei Raumtemperatur lagern | |
Detergenz (Pure) |