Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Zentrifugensäulen, 2 ml
Diese leeren Spin-Säulen mit einem Volumen von 0,5 bis 10 ml lassen sich mit Agarose-Beads packen und ermöglichen so eine kleinformatige Affinitätsaufreinigung in Mikrozentrifugen mit konischen15 ml- oder 50 ml-Röhrchen.
Marke: Thermo Scientific™ 89896
69.11 EUR gültig bis 2024-08-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21743" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10000kg
Beschreibung
Thermo Scientific™ Pierce Centrifuge Columns sind außerordentlich praktisch, schnell und leistungsfähig und eignen sich für viele verschiedene Affinitätsreinigungsverfahren im kleinen und mittelgroßen Maßstab.
Weiterführende Informationen und Onlinebestellung
Pierce Zentrifugationssäulen sind praktische Mittel für Chromatographie-Experimente mit 40 μl bis 10 ml Agarosekügelchen oder anderen Affinitätsmatrizen. Für die Kompatibilität bei der Aufreinigung von Antikörpern und anderen Proteinen sind die Säulen aus Polypropylen mit geringer Proteinbindung gefertigt. Sie passen in Standard-Zentrifugenröhrchen und können mit jeder Zentrifuge verwendet werden. Füllen Sie das Affinitätsharz einfach in eine der Polypropylensäulen, entfernen Sie den verschließbaren Boden und lassen Sie die Beads im Harzbett absetzen. Verarbeiten Sie die Probe mit einem schwerkraftbasiertem Verfahren und verwenden Sie dann eine Zentrifuge, um die Produkte effizient zu waschen und aus der Säule zu eluieren.Pierce Zentrifugensäulen können sowohl mit Schwerkraft-als auch mit zentrifugationsbasierten Verfahren eingesetzt werden. Das Zentrifugationsverfahren reduziert die Probenverarbeitungszeit und macht Waschen und Eluieren sehr effizient. Für die schwerkraftbasierten Verfahren und Anwendungen, die lange Verarbeitungszeiten für die Bindungsschritte mit verdünnten Proben erfordern, können Column Extenders (Vorrichtungen zur Säulenerweiterung) eingesetzt werden, um das Fassungsvermögen des Reservevolumens zu erhöhen. Verwenden Sie jede erdenkliche Kombination von Verfahrenstechniken um die bestmöglichen Chromatographie-Resultate zu erzielen!
Leistungsmerkmale:
- In vier Größen erhältlich, für Harzvolumen von 40 μl bis 10 ml
- Experimente können mit allen möglichen Kombinationen von zentrifugations- oder schwerkraftbasierten Prozessen durchgeführt werden
- Aus Polypropylen gefertigte Säulen mit Filterscheiben aus Polyethylen gewährleisten eine minimale Proteinbindung
- Die Säulen passen in Standard-Zentrifugenröhrchen zum Sammeln der Proben und für die Zentrifugation in Standard-Tischzentrifugenrotoren
0,8 ml-Zentrifugensäulen (Art.-Nr. 89868, 89869)
- Gesamtvolumen: 800 μl
- Harzvolumen: 40 bis 400 μl
- Filtertyp: Polyethylenfilter, ∽30 μm (20 bis 50) Porengröße
- Aufnahmeröhrchen: passend für standardmäßige Mikrozentrifugenröhrchen
- Verschlusskappentyp: Oben Schraubverschluss mit O-Ring, unten verschließbarer Bodenstopfen
2 ml-Zentrifugensäulen (Art.-Nr. 89896)
- Gesamtvolumen: 5 ml (2 ml Harzbett, 3 ml Reservoir)
- Harzvolumen: 2mL
- Filtertyp: Polyethylenfilter, ∽30 μm (20 bis 50) Porengröße
- Aufnahmeröhrchen: passend für konisch geformte, standardmäßige 15 ml-Röhrchen
- Verschlusskappentyp: oben Schraubverschluss; schließbare Kappe und Stopfen zum Versiegeln
5 ml-Zentrifugensäulen (Art.-Nr. 89897)
- Gesamtvolumen: 8 ml (5 ml Harzbett, 3 ml Reservoir)
- Harzvolumen: 5 ml-Filtertyp: Polyethylenfilter, ∽30 μm (20 bis 50) Porengröße
- Aufnahmeröhrchen: passend für konisch geformte, standardmäßige 15 ml-Röhrchen
- Verschlusskappentyp: oben Schraubverschluss; schließbare Kappe und Stopfen zum Versiegeln
10 ml-Zentrifugensäulen (Art.-Nr. 89898)
- Gesamtvolumen: 22 ml (10 ml Harzbett, 12 ml Reservoir)
- Harzvolumen: 10 ml
- Filtertyp: Polyethylenfilter, ∽30 μm (20 bis 50) Porengröße
- Aufnahme-Röhrchen: passend für konisch geformt 50 ml Röhrchen
- Verschluss-Typ: oben Schraubverschluss; schließbare Kappe und Stopfen zum Versiegeln
Säulenerweiterungen (Art.-Nr. 69707)
- Steigert das Behältervolumen um 35 bis 40 ml
- Speziell für den Gebrauch in schwerkraftbasierten Verfahren konzipiert
- Eignet sich nur für Art.-Nr. 89896, 89897, 89898
Spezifikation
2 ml | |
Pierce™ | |
Zentrifugationssäule | |
Leersäule, Polyethylenfilter |
Bei Raumtemperatur lagern. | |
25 Säulen | |
Zentrifugationssäule |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.