Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Kit zur Isolierung von Zelloberflächenproteinen
Artikelnummer. 10230104 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Menge:
1 Kit
Packungsgröße:
1 Set
Artikelnummer. 10230104
Marke: Thermo Scientific™ 89881
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Edge
Selektive Biotinylierung und Aufreinigung von Oberflächenproteinen auf Säugetierzellen und Ausschluss intrazellulärer Proteine mit diesem kompletten Reagenzsatz.
Das Thermo Scientific™ Isolierungs-Kit für Zelloberflächenproteine ist ein kompletter Reagenziensatz für die selektive Biotinylierung und nachfolgende Aufreinigung der Oberflächenproteine von Säugerzellen unter Ausschluss intrazellulärer Proteine.
Das Kit markiert wirksam Proteine, die offene Lysinrückstände und eine ausreichende extrazelluläre Exposition aufweisen. Das Isolierungsverfahren setzt ein zellimpermeables, spaltbares Biotinylierungs-Reagenz (Sulfo-NHS-SS-Biotin) ein, um exponierte primäre Amine der Oberflächenproteine von intakten adhärenten oder Suspensionszellen zu markieren. Anschließend werden die behandelten Zellen geerntet und einer Lyse unterzogen, und die markierten Oberflächenproteine werden der Affinitätsreinigung mit dem Thermo Scientific NeutrAvidin Agarose Resin zugeführt. Die isolierten Zelloberflächenproteine weisen eine kleine, nicht reaktive Markierung der ursprünglich markierten primären Amine auf, sind aber nicht länger biotinyliert (das Biotin bleibt an das Harz gebunden). Das Kit enthält ausreichende Reagenzien für acht Experimente, für die jeweils vier T75 Kolben mit konfluenten Zellen vorgesehen sind.
Leistungsmerkmale:
  • Isoliert Zelloberflächenproteine – reduziert die Komplexität des Gesamt-Zellproteins
  • Wirksame Wiedergewinnung von markierten Proteinen –Spaltbares Biotin gestattet eine nahezu 100 %ige Wiedergewinnung der isolierten Zelloberflächenproteine
  • Praktisch – alle Reagenzien werden in einem einzigen Kit mit kompletten Anleitungen für die Markierung, Zelllyse und Reinigung von Membranproteinen der Zelloberfläche geliefert
  • Western Blot Anwendungen – in SDS-PAGE Puffer rückgewonnene Proteine werden direkt auf Polyacrylamid-Gele aufgebracht
  • Robustes System – das Protokoll eignet sich für verschiedene Zelllinien, darunter NIH 3T3, HeLa, C6 und A431
Lieferumfang:
Biotinylierungsreagenzien, Zelllysereagenzien, Agaroseaffinitätsharz , verschiedene Puffer und Spin-Säulen für Mikrozentrifuge
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Isolationskit
Inhalt und Lagerung Kit nach Erhalt bei 4 °C lagern. Das Produkt wird bei Umgebungstemperatur versendet.
Form Flüssig, Pulver
Produktlinie Pierce
Puffer Lysepuffer
Reagenztyp Zelllysepuffer, Reinigungslösung, subzelluläre Fraktionierung
Ausreichend für 8 Reaktionen
Menge 1 Kit
compliance-icons
Produktidentifikator
  • CELL SURFACE PROT ISOLATION KIT
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P270-Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P330-Mund ausspülen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P362+P364-Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Sodium chloride