Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Rinderserumalbumin Standards
Hochwertige, kalibrierte BSA-Lösungen (2 mg/ml), die seriell verdünnt werden, um Proteinassay-Standardkurven zur genauen Messung der Proteinkonzentration zu erstellen.
Marke: Thermo Scientific™ 23208
173.65 EUR gültig bis 2024-08-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21743" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.81440kg
Beschreibung
Thermo Scientific™ Pierce BSA Protein-Assay-Standards sind hochwertige Referenzproben für präzise Standardkurven und Kalibrierungskontrollen bei Gesamtprotein-Assays.
Diese Rinderserumalbumin(BSA)-Lösungen sind konzentrierte Protein-Referenzstandards für BCA, Bradford und andere Proteinassay-Protokolle. BSA ist das allgemein anerkannte Referenzprotein für die Gesamtproteinquantifizierung. Der Albuminstandard beträgt exakt 2 mg/ml in hochreiner 0,9 % Natriumchloridlösung. Die Konzentration der Stammlösung wird durch direkten Vergleich mit gereinigtem BSA (Fraktion V) vom National Institute of Standards and Technology (NIST™) kalibriert. Das Produkt ist in drei bequemen Packungsgrößen erhältlich: 1 ml-Glasampullen, 50 ml in einer Polypropylenflasche und als Komplettset mit sieben gebrauchsfertigen Verdünnungen.Leistungsmerkmale:
Universal – Anerkannt als Industriestandard für die Proteinquantifizierung in kolorimetrischen Proteinassays
Rein und stabil – Lieferung erfolgt in hochreiner 0,9 % Salzlösung mit 0,05 % Natriumazid; stabil bei Raumtemperatur
Exakt und konsistent – Präzise formuliert mit 2,00 +/- 0,03 mg/ml beim Vergleich mit einer NIST-Referenz
Praktisch – Wählen Sie zwischen 1 ml-Ampullen, einer 50 ml-Flasche oder einem Komplettset mit sieben gebrauchsfertigen Verdünnungen.
Im Lieferumfang enthalten:
2 mg/ml BSA Lösung (Bestellnr. 23210, 23210) oder Set mit 7 Lösungen in verschiedenen Konzentrationen (Bestellnr. 23208)
Empfohlen für:
Proteinassay-Quantifizierungsstandard; Protein-Rückgewinnungskontrolle für Entsalzungs- und andere Säulenverfahren; Allgemeine Kalibrierung der Spektralphotometer-UV-Lampe (A280)
Spezifikation
BSA in 0,9 % Natriumchlorid mit Natriumazid; jeweils eine der folgenden μg/ml Konzentrationen: 125, 250, 500, 750, 1000, 1500, 2000 Bei 2–8 °C lagern. |
|
Proteinstandards | |
Assay zur Proteinquantifizierung | |
Interner Standard |
Pierce Standard-Set vorverdünntes Rinderserumalbumin | |
Pierce™ | |
Nicht zielspezifisch | |
7 x 3.5 ml |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.