Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Horseradish Peroxidase, Biotinylated
Artikelnummer. 10076163 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Menge:
5 mg
Packungsgröße:
5 Milligramm
Artikelnummer. 10076163
Marke: Thermo Scientific™ 29139
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Gereinigtes Biotin und biotinyliertes BSA, HRP, AP oder FITC zur Verwendung als Kontrollen oder zur Signalamplifikation bei der IHC über den Avidin-Biotin-Komplex (ABC).
Thermo Scientific™ Pierce biotinylierte Proteine umfassen Biotin-markierte Meerrettich-Peroxidase (B-HRP), alkalische Phosphatase (B-AP) und Fluorescein (B-FITC) zur Kontrolle oder Signalverstärkung bei der IHC über Avidin-Biotin-Komplexverfahren (ABC).
Biotinylierte HRP und biotinylierte AP werden am häufigsten in der Immunhistochemie (IHC) verwendet, um das Signal biotinylierter primärer Antikörper mit der ABC-Färbemethode zu verstärken. Biotinyliertes Fluorescein (FITC) kann nicht verwendet werden, um das Signal in demselben Maße wie biotinylierte Enzyme zu polymerisieren und zu verstärken, da jedes Fluormolekül nur mit einem Biotinmolekül markiert ist. Die fluoreszierende Variante der traditionellen ABC-Färbung ist jedoch mit diesem bestimmten Molekül möglich.
Leistungsmerkmale:
  • Biotinylierte Enzyme – Biotin-markierte Meerrettichperoxidase (B-HRP), alkalische Phosphatase (B-AP) und Beta-Galactosidase (B-bGal) zur Verwendung bei der Avidin-Biotin-Komplex- (ABC-) Färbung
  • Biotinylierte FITC – Amplifikation des Fluorescein-Signals von biotinylierten primären Antikörpern mithilfe von Avidin oder Streptavidin und biotinyliertem Fluorescein (B-FITC)
  • Biotinylierte Kontrollen – verwenden Sie biotinyliertes Rinderserumalbumin (B-BSA) oder eines dieser Moleküle als Positivkontrollen bei Biotin-Quantifizierungsverfahren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Menge 5 mg
Inhalt und Lagerung Bei 2 bis 8 °C lagern.
Artikelbeschreibung Pierce Meerrettichperoxidase (HRP)
Form Fest
Produktlinie Pierce
Markertyp Biotin & Analoga