Beschreibung
Thermo Scientific™ Pierce IgG-Binding Buffer und Elution Buffer sorgen für eine hohe Ausbeute und ermöglichen eine Antikörper-Reinigung unter nicht denaturierenden Bedingungen mittels IgG-Affinitätsreinigung, beispielsweise über Agarosegranulat mit Protein A und Protein G.
Das schonende Ag/Ab-Bindungs- und Elutionspuffersystem stellt fast neutrale Bedingungen mit hohem Salzgehalt für die Elution her, so dass sogar empfindliche und labile Antikörper (oder andere Proteine) ohne Denaturierung und Inaktivierung aus einem Affinitätsssystem eluiert werden können. Der Protein A-Bindungspuffer (pH 8) muss dabei von dem phosphatfreien Bindungspuffer dieses Systems ersetzt werden, der von dem schonenden Ag/Ab-Elutionspuffer ausgefällt wird.
Abschließend erlaubt der schonende Maus-IgG1-Elutionspuffer in Kombination mit Protein A-Harz die selektive Elution und Trennung von IgG1-Unterklassen von dem gebundenen Gesamt-Maus-IgG.
Besondere Merkmale:
Drei optimierte Bindungspuffer: für Protein A, Protein G oder Protein A/G
Zwei Elutionspuffer-Optionen: sauer (pH 2,8) oder mit hohem Salzgehalt (nahezu neutral)
Spezielles System für Maus-IgG1: selektive, zweistufige Elution aus Protein-A-Agarose
Produktspezifische Merkmale:
Protein A IgG-Bindungspuffer: pH 8,0; phosphatbasiert; enthält Glycerin und EDTA
Protein A/G IgG-Bindungspuffer: pH 8,0; phosphatbasiert; enthält EDTA
Protein G IgG-Bindungspuffer: pH 5,0; enthält 0,02 % Natriumazid
IgG-Elutionspuffer: pH 2,8; aminbasiert
Schonender Ag/Ab-Bindungspuffer: pH 8,0; phosphatfrei; enthält 0,05 % Natriumazid
Schonender Ag/Ab-Elutionspuffer: pH 6,6; hoher Salzgehalt (Ionenstärke)
Milder Maus-IgG-Elutionspuffer: pH 6,0; enthält 0,02 % Natriumazid
Enthält:
Die Kits enthalten sowohl Bindungs- als auch Elutionspuffer
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Elutionspuffer |
| pH | 2,8 |
| Physikalische Form | Flüssig |
| Produktlinie | Pierce |
| Menge | 1 l |