Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ BCA Protein Assay Kit
Artikelnummer. 10678484 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Menge:
1 Kit (100 ml)
1 Kit (500 ml)
1 l- Kit (1 L)
1 l-Kit
500 ml-Kit
Konzentration:
BSA (2 g/ml)
BSA: 0,125, 0,25, 0,5, 0,75, 1, 1,5 und 2 mg/mL
Packungsgröße:
1 Stück
100 Milliliter
1000 Milliliter
500 Milliliter
Artikelnummer. 10678484
Marke: Thermo Scientific™ 23227
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
The Pierce BCA Protein Assay Kit is a high-precision, detergent-compatible protein assay for determination of protein concentration. Pierce BCA reagents provide accurate determination of protein concentration with most sample types encountered in protein research.
Der Pierce BCA Protein Assay Kit ist ein hochpräziser, detergenzienkompatibler Proteintest zur Bestimmung der Proteinkonzentration. Pierce BCA-Reagenzien ermöglichen eine genaue Bestimmung der Proteinkonzentration bei den meisten in der Proteinforschung vorkommenden Probentypen. Der Pierce BCA-Assay kann zur Bewertung der Ausbeute von Ganzzelllysaten, Affinitätssäulenfraktionen und gereinigten Proteinproben sowie zur Überwachung der Proteinkontamination in industriellen Anwendungen verwendet werden. Im Vergleich zu den meisten Farbstoffbindungsmethoden wird der BCA-Assay viel weniger durch Unterschiede in der Proteinzusammensetzung beeinträchtigt, was eine höhere Konzentrationsgenauigkeit ermöglicht.
Kits sind mit oder ohne Pierce verdünnungsfreie BSA-Proteinstandards erhältlich, die ein Satz sieben vorverdünnter BSA-Standards sind und in einem pipettenfreundlichen Mehrkanalpipettierer verpackt sind. Der Tubestrip umfasst ein einzelnes leeres Röhrchen, mit dem Benutzer ihren eigenen Probenpuffer zur Blank-Subtraktion hinzufügen können.
Pierce BCA Reagenzien werden häufiger als alle anderen Detergens-kompatiblen Protein-Assays in Laboratorien eingesetzt und ermöglichen bei den meisten in der Proteinforschung vorkommenden Probenarten eine genaue Bestimmung der Protein-Konzentration. Der Pierce BCA Assay kann zum Beurteilen der Ausbeuten in Gesamtzell-Lysat und affinitätsisolierten Säulenfraktionen sowie zur Überwachung der Protein-Kontamination in Industrieanwendungen verwendet werden. Im Vergleich zu den meisten Farbstoff bindenden Methoden wirken sich beim BCA Assay Unterschiede in der Protein-Zusammensetzung sehr viel weniger aus, was für eine größere Homogenität zwischen verschiedenen Proteinen sorgt.
Leistungsmerkmale:
  • Kolorimetrisch – Visuelle Schätzung oder Messung mit einem Standard-Spektrophotometer oder Plattenlesegerät (562 nm)
  • Hervorragende Homogenität – Weniger Schwankungen zwischen verschiedenen Proteinen als bei Farbstoff bindenden Verfahren
  • Kompatibel – Unempfindlich gegen typische Konzentrationen der meisten ionischen und nicht ionischen Detergenzien
  • Relativ schnell – Viel einfacher und viermal schneller als die klassische Lowry-Methode
  • Hohe Linearität – Der lineare Arbeitsbereich für BSA entspricht 20 bis 2.000 μg/ml
  • Hohe Empfindlichkeit – Erkennt im unteren Bereich bis zu 5 μg/ml mit dem erweiterten Protokoll
Anwendungen für BCA-Protein-Assays:
  • Untersuchung von Protein-Protein-Interaktionen
  • Analyse von Säulenfraktionen nach der Affinitätschromatographie
  • Abschätzen der prozentualen Rückgewinnungsrate von Membranproteinen aus Zellextrakten
  • Hochdurchsatz-Screening von Fusionsproteinen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Konzentration BSA (2 g/ml)
Inhalt und Lagerung Ausreichend für: 250 Probenröhrchen-Assays oder 2.500 Mikrotiterplatten-Assays
• BCA Reagenz A, 500 ml
• BCA Reagenz B, 25 ml
• Albumin Standard-Ampullen, 2 mg/ml, 10 x 1 ml
Bei Raumtemperatur lagern
Assay BCA-Assay
Nachweisverfahren Kolorimetrisch
Produktlinie Pierce
Produkttyp Assay zur Proteinquantifizierung
Spezifität Nicht zielspezifisch
Ausreichend für 250 Assays in Röhrchen oder 2.500 Assays auf Mikrotiterplatten
Zur Verwendung mit (Anwendung) Lösungsbasierter Nachweis, Extinktion
Zur Verwendung mit (Geräte) Spektralphotometer, Mikrotiterplatten-Lesegerät
Kitinhalt 10 x 1 mL glass ampules
Menge 500 ml-Kit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • SET BCA PROTEIN ASSAY KIT, 500ML KIT
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
Gefahrenhinweis
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P391-Verschüttete Mengen aufnehmen.
  • P501-Inhalt/Behälter zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Copper (II) sulfatepentahydrate