Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ BCA Protein-Assaykit – Reduktionsmittel-kompatibel
Reduktionsmittel-kompatible Version unseres beliebten BCA Reagent Kit zur Messung der Proteinkonzentration in Proben, die DTT- oder BME-Thiol-Reduktionsmittel enthalten.
Marke: Thermo Scientific™ 23250
301.98 EUR gültig bis 2024-08-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21743" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.27500kg Transport : UN number : 3316 Chem class : 9 Pack group : III
Beschreibung
Diese reduktionsmittelkompatible Version der Thermo Scientific™ Pierce BCA Proteinassays ermöglicht die genaue Bestimmung der Proteinkonzentration in Proben, die Dithiothreitol (DTT), 2-Mercaptoethanol (BME), TCEP und andere Disulfid-Reduktionsmittel enthalten.
BCA Proteinassay-Kit – Reduktionsmittelkompatibel (BCA-RAC) bietet alle Vorteile des BCA Original-Assays sowie Kompatibilität mit Disulfid-Reduktionsmitteln bei Konzentrationen, die routinemäßig in Proteinprobenpuffern verwendet werden. Die Spezialversion der häufig verwendeten Pierce BCA Proteinassay-Methode ermöglicht eine genaue Messung der Proteinkonzentration für Proben, die DTT, 2-ME oder TCEP enthalten. Die reduktionsmittelkompatiblen BCA-Kits sind im Röhrchen- und Mikrotiterplatten-Format erhältlich und erweitern die ohnenhin breite Reagenzienkompatibilität des BCA Protein Assay-Protokolls auf nahezu alle häufigen Komponentenarten in Proteinforschungsproben.Leistungsmerkmale:
Kompatibel – Assay-Proben mit bis zu 5 mM DTT, 35 mM BME oder 10 mM TCEP
BCA-Technologie – Nur leichte Abwandlung des BCA-Proteinassay-Standardprotokolls (15-minütige Inkubation mit Kompatibilitätsreagenz); keine Fällung erforderlich
Kleine Proben – Erfordert nur geringe Probenmengen von 25 μl (Standard-Kit) oder weniger als 10 μl (Mikrotiterplatten-Kit)
Kolorimetrisch – Messung mit einem Standard-Spektrophotometer oder Plattenlesegerät (562 nm)
Hervorragende Homogenität – Weniger Schwankungen zwischen verschiedenen Proteinen als bei Farbstoff bindenden Verfahren
Hohe Linearität – Der lineare Arbeitsbereich für BSA entspricht 125 bis 2000 μg/ml.
Im Lieferumfang enthalten:
BCA-Reagenzien A und B, Kompatibilitätsreagenz, Rekonstitutionspuffer und Albumin-Standard (2 mg/ml); das Mikrotiterplatten-Kit enthält auch assaykompatible 96-Well-Mikrotiterplatten
Spezifikation
Ausreichend für: 250 Probenröhrchen mit 25 µl Proben • BCA-Reagenz A, 250 ml • BCA-Reagenz B, 25 ml • Kompatibilitätsreagenz, 10 x 20 mg • Rekonstitutionspuffer, 15 ml • Standard-Albumin-Ampullen, 2 mg/ml, 10 x 1 ml Bei Raumtemperatur lagern |
|
BCA-Assay | |
Pierce™ | |
Nicht zielspezifisch | |
Lösungsbasierter Nachweis, Extinktion | |
275 ml |
Pierce BCA-Röhrchen-Protein-Assay-Kit, Reduktionsmittel-kompatibel (RAC) | |
Kolorimetrisch | |
Assay zur Proteinquantifizierung | |
250 Assays in Röhrchen | |
Spektralphotometer, Mikrotiterplatten-Lesegerät |
Sicherheit und Handhabung
- Pierce BCA Protein Assay Kit - Reducing Agent Compatible
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 3
- Inhalationsallergen Kategorie 1
- Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
- AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
Gefahrenhinweis
- H301-Giftig bei Verschlucken.
- H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
- H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
- H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P284-¢Bei unzureichender Belüftung! Atemschutz tragen.
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P391-Verschüttete Mengen aufnehmen.
- P342+P311-Bei Symptomen der Atemwege: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
- P501-Inhalt/Behälter zuführen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: sodium carbonate, ¢2, 2'-Biquinoline!-4,4'-dicarboxylic acid, sodium salt (1:2), Sulfuric acid copp
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.