Learn More
Thermo Scientific™ TMTsixplex™ Reagenzset zur Isobarenmarkierung
Aminreaktive Thermo Scientific™ TMT Isobaric Mass Tagging Kits und Reagenzien ermöglichen die quantitative Markierung von aus Zellen und Geweben extrahierten Proteinen für die Identifizierung und Analyse mittels Massenspektrometrie.
586.00 € - 5830.00 €
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) | Massenspektrometer |
---|---|
Produktlinie | TMTsixplex™ |
Marker oder Farbstoff | TMT-Kennzeichnungen™ (Tandem Mass Tag) |
Ausgangsmaterial | Zelllysat |
Endprodukttyp | Protein |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10577105
|
Thermo Scientific™
90061 |
1 x 0,8 mg (pro Tag) |
586.00 €
1 Test |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
12353740
|
Thermo Scientific™
90062 |
2 x 0,8 mg (pro Tag) |
1164.00 €
2 Tests |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10322094
|
Thermo Scientific™
90066 |
5 x 0,8 mg (pro Tag) |
2475.00 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
11814035
|
Thermo Scientific™
90068 |
2 x 5 mg (pro Tag) |
5830.00 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
Aminreaktive Thermo Scientific™ TMT Isobaric Mass Tagging Kits und Reagenzien ermöglichen die quantitative Markierung von aus Zellen und Geweben extrahierten Proteinen für die Identifizierung und Analyse mittels Massenspektrometrie.
- Bei der TMT-Methode dienen isobare chemische Tags als leistungsstarke Marker für die gleichzeitige Identifikation und Quantifizierung von Proteinen in unterschiedlichen Proben mithilfe der Tandem-Massenspektrometrie
- Dies sind kleine chemische Moleküle mit identischer Struktur, die kovalent an die freien Aminoenden der Lysinrückstände von Peptiden und Proteinen binden. Auf diese Weise lassen sich verschiedene Peptide in einer Probe markieren
- Während der MS/MS-Analyse erzeugt jedes isobare Tag eine eindeutige Reporter-Ionen-Signatur, die eine Quantifizierung ermöglicht
- In einer typischen MS-Analyse sind die markierten Peptide nicht voneinander zu unterscheiden
- Die Proteinquantifizierung erfolgt dann durch Vergleich der Intensitäten der sechs Reporter-Ionen in den MS/MS-Spektren
- Aufbewahrung bei -20 °C
Besondere Merkmale:
- Ermöglicht die Proteinidentifizierung und Quantifizierung aus mehreren Proben von Zellen, Geweben oder biologischen Flüssigkeiten
- Konsistente Chemie ermöglicht einen effizienten Übergang von der Methodenentwicklung zur Multiplex-Quantifizierung und ermöglicht so die Erforschung von Biomarkern
- Effiziente Kennzeichnung von Membranen und posttranslational modifizierten Proteinen
- Erweiterbares System, das gleichzeitiges Multiplexing von bis zu sechs verschiedenen Proben in einem einzigen Experiment ermöglicht
- Optimierte Fragmentierung und vollständig unterstützte Quantifizierung mit Proteome Discoverer 1.0 für alle Thermo Scientific LCMS/MS-Plattformen wie LTQ XL und LTQ Orbitrap XL System
- Jedes TMT basiert auf derselben chemischen Struktur, sodass zwischen Experimenten keine Änderung der Markierungs- oder HPLC-Trennungsbedingungen erforderlich ist
Die Tags bestehen aus TMT0, dem TMT2 Duplex-Set und dem TMT6 6-Plex-Set
- TMT0-Tag ermöglicht das Testen und Optimieren der Probenvorbereitung sowie Markierung, Fraktionierung und MS-Fragmentierung für die Peptid-Identifizierung und den Reporternachweis ohne teure isotopenmarkierte Verbindungen
- TMT2-Reagenziensatz ermöglicht das Erstellen von Duplex-Proteinprofilen für kleine Studien
- TMT6-Reagenziensatz ermöglicht das Erstellen von 6-Plex-Proteinprofilen für mehrere Bedingungen, wie Zeitverläufe, Dosisreaktionen, Replikate oder Probenvergleiche
Empfohlen für:
- Erstellen von Proteinexpressionsprofilen für normale bzw. kranke Zustände oder für Kontrollproben bzw. behandelte Proben
- Quantitative Analyse von Proteinen, für die keine Antikörper verfügbar sind
- Identifizierung und Quantifizierung von Membranproteinen und posttranslational modifizierten Proteinen
Spezifikation
Massenspektrometer | |
TMT-Kennzeichnungen™ (Tandem Mass Tag) | |
Protein | |
Proteinmarkierung |
TMTsixplex™ | |
Zelllysat | |
Massenspektrometrie |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.