Learn More
Thermo Scientific™ TMTzero™ Label Reagent, 5 x 0.8 mg
Thermo Scientific TMTzero Markierungsreagenz dient als „leichtes“ Tag für die Quantifizierung von Peptiden auf MS-Ebene, ähnlich wie die metabolische Duplex-Isotopenmarkierung, beispielsweise SILAC oder die Isotopen-Dimethylierungsmarkierung.
Marke: Thermo Scientific™ 90067
Weitere Details : Netto-Gewicht : 2.72160kg
Beschreibung
Aminreaktive Thermo Scientific™ Kits und Reagenzien für die isobare TMT-Atommassenmarkierung ermöglichen die quantitative Markierung von aus Zellen und Geweben extrahierten Proteinen für die Identifizierung und Analyse mittels Massenspektrometrie.
Die aminreaktiven, NHS-Ester-aktivierten Verbindungen werden mit hoher Effizienz kovalent an den Peptid-Amino-Terminus und die freien Amino-Termini von Lysin-Resten von Peptiden und Proteinen angebracht, wodurch alle Peptide in Proben unabhängig vom Enzym, das für die Verdauung verwendet wird, markiert werden. Da TMT-Reagenzien eine identische Struktur und Masse haben (d. h. Isotopomere sind), werden markierte Peptide während der Trennung durch Flüssigkeitschromatographie (LC) gemeinsam eluiert und während der Analyse mit Tandem-Massenspektrometrie (MS/MS) gemeinsam isoliert, was zu weniger fehlenden Peptididentifikationen unter den Proben führt. Während der MS/MS-Analyse wird jeder isobare Tag ebenfalls fragmentiert, um eine eindeutige, zur Probenidentifizierung und Quantifizierung dienende Reporterionenmasse zu erzeugen. Die Proteinquantifizierung erfolgt durch Vergleich der relativen Intensitäten der zwei Reporter-Ionen in den MS/MS-Spektren.
Spezifikation
Pierce TMTzero Markierungsreagenz, 5 x 0,8 mg | |
TMTzero™ | |
TMT-Kennzeichnungen™ (Tandem Mass Tag) | |
Protein | |
Proteinmarkierung |
Massenspektrometer | |
Bei –20 °C lagern. | |
Zelllysat | |
Massenspektrometrie | |
5 x 0,8 mg |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.