Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ ChIP-Grade Protein A/G Plus Agarose
Assay-Kit für Chromatin-Immunpräzipitation (Chromatin IP, ChIP) mit allen Reagenzien, Agarose-Affinitätsbeads und einem einfachen, schnellen und zuverlässigen Protokoll.
169.00 € - 1712.00 €
Spezifikation
Inhalt und Lagerung | Nach Erhalt bei 4 °C lagern |
---|---|
Form | Flüssige Suspension |
Produktlinie | Pierce™ |
Ziel | IgG-Antikörper |
Typ | Agarose |
Produktcode | Marke | Beschreibung | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Beschreibung | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10586985
|
Thermo Scientific™
26159 |
Pierce ChIP-Grade Protein A/G Plus Agarose | 0,65 mL |
169.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
13474209
|
Thermo Scientific™
26161 |
Protein A/G Plus Agarose in ChIP-Qualität | 10 ml |
1712.00 €
10 Milliliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
Das Thermo Scientific™ Pierce Agarose ChIP Kit enthält einen vollständigen Reagenziensatz und ein einfaches, schnelles und reproduzierbares Protokoll zur Durchführung von Chromatin-Immunpräzipitations(ChIP)-Assays.
Dieses Chromatin-IP-Kit enthält genügend Reagenzien zur Durchführung von 30 ChIP-Assays mit geeigneten Kontrollen bei Verwendung eines optimierten Protokolls und eines komfortablen Spin-Säulen-Formats. Das Kit umfasst ein vollständiges Chromatin-Aufarbeitungsmodul (auch separat erhältlich) zur effizienten Extraktion und Solubilisierung quervernetzter DNA-Proteininteraktionskomplexe aus Zellen sowie ein Immunpräzipitationsmodul mit Protein-A/G-Agarose in ChIP-Qualität mit hoher Kapazität.Leistungsmerkmale:
- Einfaches, rationalisiertes ChIP-Assay-Protokoll (< 8 Stunden)
- Hocheffiziente Isolierung und Lyse von Zellkernen
- Einfacher und reproduzierbarer Enzymverdau
- Protein A/G Agaroseharz mit geringem Hintergrund und hoher Kapazität
- Hochspezifische Reagenzien für die Positivkontrolle enthalten: RNA Polymerase II Antikörper und GAPDH PCR-Primer
- Schnelles, reproduzierbares Spin-Säulenformat; Säulen und Entnahmeröhrchen sind im Lieferumfang enthalten
- DNA-Reinigung mit hoher Ausbeute
- Wählen Sie ein vollständiges ChIP-Assay-Kit oder das separate Chromatin-Aufarbeitungsmodul
Lieferumfang:
Das Kit enthält das Chromatin Prep Module (Art.-Nr. 26158; 11 Komponenten) zur Chromatinextraktion und einen vollständigen Satz Immunpräzipitations-Reagenzien (15 Komponenten) für IP-Experimente mit Kontrollen
Spezifikation
Nach Erhalt bei 4 °C lagern | |
Pierce™ | |
Agarose | |
Flasche |
Flüssige Suspension | |
IgG-Antikörper | |
Protein A/G | |
Affinität, Agarose-Harz |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.