Learn More
Thermo Scientific™ Acetonitril (ACN), LC/MS-Qualität
Artikelnummer. 13474279 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Menge:
1 l
4 x 1 l
Packungsgröße:
1 Liter
4 Stück
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 13474279
Marke: Thermo Scientific™ 85188
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Thermo Scientific™ Pierce Acetonitril (ACN) ist ein LC/MS-Präparat mit hoher Reinheit und niedriger UV-Absorption, das sich für HPLC- und Massenspektrometrie-Anwendungen eignet.
Thermo Scientific™ Pierce Acetonitril (ACN) ist ein LC/MS-Präparat mit hoher Reinheit und niedriger UV-Absorption, das sich für HPLC- und Massenspektrometrie-Anwendungen eignet.
Thermo Scientific Pierce Acetonitril mit LC/MS-Gütegrad wird speziell nach einem proprietären Verfahren gereinigt und getestet, um die Konsistenz von Charge zu Charge mit einer niedrigen UV-Absorption zu gewährleisten, um Ihnen einen besonders empfindlichen Nachweis über alle Wellenlängen zu ermöglichen. Pierce Acetonitril ist auf 0,2 Mikrometer gefiltert, in lösungsmittelgespülten Braunglasflaschen verpackt und unter einem Stickstoff mit PTFE-beschichteten Fluorkohlenstoffkappen versiegelt, um einen optimalen Schutz zu gewährleisten.
Leistungsmerkmale:
  • 37 Qualitätstests gewährleisten niedrige, stabile Basislinien und Chargenkonsistenz.
  • Niedrige UV-Absorption führt zu niedrigen Basislinien und hoher Nachweisempfindlichkeit.
  • Geringe Verunreinigungen schützen die Säulen und vereinfachen die Analyse durch Eliminierung überflüssiger Peaks.
  • Speziell aufgereinigt und getestet gemäß den höchsten Spezifikationen, um die Datenintegrität zu gewährleisten, die Empfindlichkeit des Assays zu maximieren und die Lebensdauer der Geräte zu verlängern.
  • Lagerung bei 2 °C bis 25 °C in einem trockenen, kühlen und gut belüfteten Bereich, fern von inkompatiblen Substanzen.
Produktspezifische Informationen:
  • Alternative Benennung: Methylcyanid, Cyanomethan, Ethanenitril
  • Summenformel: CH3CN
  • Molekülgewicht: 41,05
  • Dichte: 0,780 g/mL
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Güte LC-MS
Menütext Acetonitril (ACN)
Menge 4 x 1 l
Inhalt und Lagerung Zwischen 2 und 25 °C in einem trockenen, kühlen und gut belüfteten Bereich, fern von inkompatiblen Substanzen lagern.
Form Flüssig
Reagenztyp Lösungsmittel (rein)
Produktlinie Pierce
Zur Verwendung mit HPLC, Massenspektronometrie
CAS 75-05-8
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Acetonitrile (ACN), LC-MS Grade
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H311-Giftig bei Hautkontakt.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/ verwenden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: acetonitrile