Learn More
Thermo Scientific™ Acetonitril (ACN), LC/MS-Qualität
Thermo Scientific™ Pierce Acetonitril (ACN) ist ein LC/MS-Präparat mit hoher Reinheit und niedriger UV-Absorption, das sich für HPLC- und Massenspektrometrie-Anwendungen eignet.
Marke:  Thermo Scientific™ TS-51101
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11581094
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Thermo Scientific™ Pierce Acetonitril (ACN) ist ein LC/MS-Präparat mit hoher Reinheit und niedriger UV-Absorption, das sich für HPLC- und Massenspektrometrie-Anwendungen eignet.
Thermo Scientific Pierce Acetonitril mit LC/MS-Gütegrad wird speziell nach einem proprietären Verfahren gereinigt und getestet, um die Konsistenz von Charge zu Charge mit einer niedrigen UV-Absorption zu gewährleisten, um Ihnen einen besonders empfindlichen Nachweis über alle Wellenlängen zu ermöglichen. Pierce Acetonitril ist auf 0,2 Mikrometer gefiltert, in lösungsmittelgespülten Braunglasflaschen verpackt und unter einem Stickstoff mit PTFE-beschichteten Fluorkohlenstoffkappen versiegelt, um einen optimalen Schutz zu gewährleisten.
Leistungsmerkmale:
  • 37 Qualitätstests gewährleisten niedrige, stabile Basislinien und Chargenkonsistenz.
  • Niedrige UV-Absorption führt zu niedrigen Basislinien und hoher Nachweisempfindlichkeit.
  • Geringe Verunreinigungen schützen die Säulen und vereinfachen die Analyse durch Eliminierung überflüssiger Peaks.
  • Speziell aufgereinigt und getestet gemäß den höchsten Spezifikationen, um die Datenintegrität zu gewährleisten, die Empfindlichkeit des Assays zu maximieren und die Lebensdauer der Geräte zu verlängern.
  • Lagerung bei 2 °C bis 25 °C in einem trockenen, kühlen und gut belüfteten Bereich, fern von inkompatiblen Substanzen.
Produktspezifische Informationen:
  • Alternative Benennung: Methylcyanid, Cyanomethan, Ethanenitril
  • Summenformel: CH3CN
  • Molekülgewicht: 41,05
  • Dichte: 0,780 g/mL
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
LC-MS
1 l
Flüssig
Pierce™
75-05-8
Acetonitril (ACN)
Zwischen 2 und 25 °C in einem trockenen, kühlen und gut belüfteten Bereich, fern von inkompatiblen Substanzen lagern.
Lösungsmittel (rein)
HPLC, Massenspektronometrie
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P270-Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P370+P378-Bei Brand: zum Löschen verwenden.
  • P403+P235-Kühl an einem gut belüfteten Ort aufgewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.