Learn More
Thermo Scientific™ 8M Guanidin-HCl-Lösung
Gebrauchsfertige 8M-Lösung aus Guanidiniumhydrochlorid (GdnCl, GuHCl), CAS 50-01-1; zum Verdünnen und Anpassen des pH-Werts an jede Konzentration für proteinbiologische Methoden.
Marke: Thermo Scientific™ 24115
252.65 EUR gültig bis 2024-08-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21743" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : CAS : 50-01-1 Netto-Gewicht : 0.20000kg
Beschreibung
Thermo Scientific™ Pierce 8 M Guanidin-HCl ist eine genau formulierte, gebrauchsfertige Lösung aus Guanidin-Hydrochlorid, die leicht verdünnt und pH-genau auf eine Konzentration unter 8 M eingestellt werden kann.
Leistungsmerkmale:
- Jede Konzentration unter 8 M kann schnell und einfach vorbereitet werden
- Verschwenden Sie keine wertvolle Forschungszeit mehr mit schwer zu wiegenden Kristallen für langsam vorzubereitende Guanidin· HCl-Lösungen
- Frei von UV-absorbierenden Materialien bei 225 – 300 nm
- Ausgeprägtes UV-Abfall-Spektrum mit AD260 < 0,03
- Typische Metalle: CU < 0,02 ppm, Zn < 0,15 ppm, Fe < 0,25 ppm, Pb < 0,005 ppm
- Partikelfreie, kristallklare Lösung
- Aldehydfrei
- Ausgezeichnete Stabilität
Spezifikation
Im Originalbehälter, der vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt ist, an einem trockenen, kühlen und gut belüfteten Ort lagern. | |
Chaotrop, Vergällungsmittel | |
Guanidinhydrochlorid |
Flüssig | |
200 mL |
Sicherheit und Handhabung
- 8 M Guanidine
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P270-Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
- P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P501-Inhalt/Behälter zuführen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: guanidinium chloride
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.