Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ 3X DYKDDDK-Peptid
Shop All Thermo Scientific ProductsDescription
Pierce 3x DYKDDDDK Peptid ist ein gefriergetrocknetes Peptid mit der Sequenz N-Terminus Met-Asp-Tyr-Lys-Asp-His-Asp-Gly-Asp-Tyr-Lys-Asp-His-Asp-Ile-Asp-Tyr-Lys-Asp-Asp-Asp-Asp-Lys C-Terminus (MDYKDHDGDYKDHDIDYKDDDDK). Das Molekulargewicht beträgt 2861,9 g/mol. Zur Verwendung auf 1,5 mg/ml in PBS rekonstituieren.
Dieses Tricosa-Peptid kann für eine kompetitive Elution von DYKDDDDK-markierten Fusionsproteinen aus immobilisierten Anti-DYKDDDDK-Affinitätsträgern verwendet werden, besonders wenn ein DYKDDDDK-markiertes Protein empfindlich auf einen niedrigen pH-Wert reagiert. Beachten Sie, dass das Pierce 3x DYKDDDDK Peptid die Proteinbestimmung und Extinktion bei 280 nm beeinträchtigen kann. Das Peptid kann jedoch durch Entsalzung aus dem Eluat entfernt werden (z. B. mit Zeba Spin-Entsalzungssäulen, Best.-Nr. 89891)
Specifications
Specifications
| Produktlinie | Pierce |
| Produkttyp | Peptide |
| Proteinform | Rekombinant |
| Menge | 5 mg |
| Inhalt und Lagerung | 5 mg lyophilisiertes Peptid. Lagerung bei -5 bis -30 °C. |
| Format | Lyophilisiertes Pulver |
| Versandbedingung | Nasseis |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Proteinreinigung und Proteinisolierung |
| Form | Lyophilisiertes Pulver |
| Matrix | Affinitätsharz |