Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ 1-Step Transferpuffer
Artikelnummer. p-6019434 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Menge:
200 ml
1 l
5 x 1 l
Packungsgröße:
1 Liter
200 Milliliter
5 Liter
Artikelnummer. 15175204
Marke: Thermo Scientific™ 84731
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Edge
Führen Sie schnelle, halbtrockene Übertragungen von 10-300 kDa Proteinen von Polyacrylamidgelen (SDS-PAGE) auf Nitrocellulose- oder PVDF-Membranen mit dem Pierce G2 Fast Blotter durch.
Der Thermo Scientific™ Pierce 1-Step Transferpuffer wurde für die schnelle halbtrockene Übertragung von 10-300 kDa Proteinen von Polyacrylamidgelen (SDS-PAGE) auf Nitrocellulose- oder PVDF-Membranen mit dem Pierce G2 Fast Blotter entwickelt.
Der Thermo Scientific Pierce 1-Step-Transferpuffer wurde für die schnelle halbtrockene Übertragung von 10 bis 300 kDa-Proteinen von Polyacrylamid-Gelen (SDS-PAGE) auf Nitrocellulose- oder PVDF-Membranen mit dem Power Blotter entwickelt.
Merkmale des 1-Step-Transferpuffers:
Schnell Die Formulierung mit hoher Ionenstärke ermöglicht eine 5- bis 10-minütige Proteinübertragung bei Verwendung mit kompatiblen, schnellen halbtrockenen Blotting-Systemen.
EinsatzbereitErhältlich als 1X-Lösung, die stabil und bei Raumtemperatur einsatzbereit ist
OptimiertFür eine nahtlose und zuverlässige Leistung mit dem Power Blotter
KompatibelWirksam mit anderen halbtrockenen Transfergeräten, die mit einer geeigneten Hochstrom-Stromversorgung ausgestattet sind, einschließlich Pierce Fast Semi-Dry Blotter (Art.-Nr. 88217)
WirtschaftlichAusgezeichnete Leistung ohne spezielle oder teure Verbrauchsmaterialien, wie siie von anderen schnellen halbtrockenen Transfergeräten benötigt werden
Bei Verwendung mit dem Power Blotter (Best.- Nr. 62288) ermöglicht dieser Puffer einen effektiven Gel-zu-Membran-Transfer von Proteinen in 5 bis 10 Minuten mit einer Effizienz, die den herkömmlichen Western Blotting-Verfahren mindestens entspricht. Pierce 1-Step Transferpuffer ist auch mit anderen Geräten für halbtrockenen Proteintransfer kompatibel, einschließlich dem Original Pierce Fast Semi-Dry Blotter (Teilenummer 88217), wenn diese mit einer geeigneten hohen Stromstärke betrieben werden. Diese Geräte liefern eine konstant hohe Stromstärke (1,3 bis 5,0 A), um über die ionenstarken Bedingungen, die der Transferpuffer bereitstellt, einen raschen Transfer von Proteinen zu gewährleisten
Erfordert:
Power Blotter (Artikel-Nr. 62288) oder ein anderes halbtrockenes Transfergerät, das mit einer leistungsfähigen Stromversorgung für hohe Stromstärken ausgestattet oder gekoppelt ist.
Für schnelle Blotting-Methoden sind eine Stromversorgung für hohe Stromstärken wie beim Power Blotter und ein optimierter Transferpuffer mit hoher Ionenstärke erforderlich, z. B. der Pierce 1-Step Transferpuffer. Durch die Erhöhung der Spannung kann im Vergleich zu herkömmlichen Methoden eine hervorragende Transfereffizienz in wesentlich kürzerer Zeit erreicht werden. Die Stromstärke wird basierend auf der Oberfläche des/der Transferstapel(s) konstant gehalten (∼22-23 mA/cm2), die Spannung wird auf 25 V begrenzt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Transferpuffer
Puffer Transferpuffer
Konzentration 1X
Inhalt und Lagerung Nach Erhalt bei Raumtemperatur lagern. Das Produkt wird ungekühlt versendet.
Geltyp SDS-PAGE-Gel (beliebig)
Gel Compatibility SDS-PAGE-Gel
Membrane Compatibility Nitrozellulose, PVDF
Produktlinie Pierce
Menge 1 l