Learn More
Thermo Scientific™ In-Line Caps for 1.1 mL Microtube System
Vorgefertigte, hohe 1,1 ml-Mikroröhrchen in einer Box, passend zu standardmäßigen 96-Well-Mikrotiterplatten für Mehrkanalpipettierer oder automatisierte Workstations.
Marke: Thermo Scientific™ 15088
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10000kg
Beschreibung
Thermo Scientific™ 1,1 ml-Mikroröhrchen- und Gestellsysteme bestehen aus hohen 1,1 ml-Mikroröhrchen, die in Kartongestellen geliefert werden, um eine Standardfläche für 96-Well-Mikrotiterplatten zu erreichen.
Die Mikroröhrchen ähneln 1 ml-Pipettenspitzen, haben jedoch runde Böden. Wie eine Box mit 1 ml-Pipettenspitzen passen die Gestellmikroröhrchen zu Mehrkanalpipetten und ermöglichen so eine Reihe von praktischen Verfahren zum Dosieren von Reagenzien und Proben.Leistungsmerkmale:
- Das Format 8 x 12 vereinfacht und beschleunigt Anwendungen, bei denen eine Mehrkanalpipette verwendet wird
- Das Format ist auch mit Roboterarbeitsplätzen kompatibel
- Das Thermo Scientific Mikroröhrchensystem kann zentrifugiert werden
Spezifikation
Kappe für Mikroröhrchensystem | |
Steril | |
1,1 ml-Mikroröhrchen |
Pierce 1,1 ml-Mikroröhrchen-Inline-Kappen | |
Bei Raumtemperatur lagern. |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.