Learn More
Sartorius PICUS™ elektronische Einkanalpipetten
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 13223019 Alle ansehen Sartorius Produkte
Click to view available options
Farbe:
Blau
Gelb
Grau
Grün
Orange
Rot
Schritten:
0,02 μl
0,1 μl
0,2 μl
1 μl
5 μl
10 μl
Volumen (metrisch):
0,2 bis 10 μl
100 bis 5000 μl
10 bis 300 μl
50 bis 1000 μL
500 bis 10.000 μL
5 bis 120 μl
Packungsgröße:
1 GR
1 Stück
Artikelnummer. 13223019
Marke: Sartorius 735021
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Bessere, zuverlässigere Ergebnisse dank neuester Technologie und Fehlerüberwachungssystem. Elektronische Sartorius PICUS™ Einkanalpipetten tragen dank ihrer leichten Ausführung und ihres elektronischen Spitzenabwurfs zur Vermeidung des RSI-Syndroms bei und verringern durch schnelles, einhändiges Einstellen, den speziellen integrierten Tracker für Mikrotiterplatten und durch problemloses Programmieren den Zeitaufwand.
Die kleine, leichtgewichtige elektronische Pipette hilft, Gesundheitsschäden aufgrund beständig wiederholter Belastung zu vermeiden. Zu den ergonomischen Merkmalen gehören ein elektronischer Auswurf der Spitzen, ein Einstellrad für das Durchblättern der Menüs, das Einstellen des Volumens und das Steuern des manuellen Pipettierens und eine federleicht zu betätigende Bedientaste.
  • Das geringe Gewicht, das ergonomische Design und der elektronische Spitzenabwurf helfen beim Schutz vor Verletzung durch wiederholte Belastung (RSI-Syndrom)
  • Erreichen Sie bessere, verlässlichere Ergebnisse durch Technologie der nächsten Generation und Fehlerüberwachungssysteme
  • Zeitersparnis durch schnelle Einhandverstellung, einen einzigartigen integrierten Mikroplatten-Tracker und einfache Programmierbarkeit
  • Vielfältige Pipettiermodi mit anwenderfreundlicher Oberfläche und Speicherplätzen für die bevorzugten Programme
  • Der einzigartige Tracker in Verbindung mit den Modi Pipettieren, Rückwärtspipettieren und Multi-Dispensieren bietet Unterstützung bei der Arbeit mit Mikrotiterplatten
  • Justiermöglichkeit für 1-, 2- und 3-Punkte
  • Einfache Wartung der Unterteile nach GLP-Angaben, die in die Software integriert sind, um den Service und die Kalibrierung nachverfolgen zu können
  • Safe-Cone Filter in allen Modellen mit >10 μl zur Verhinderung von Kontamination
  • Autoklavierbare Unterteile in allen Ausführungen außer 1200 μl
  • Kompatibel mit elektronischen Pipettenladesystemen, Ladeständern für eine Pipette und Ladekarussells für vier Pipetten der Marke
  • Direkte Lademöglichkeit mit Micro-USB-Kabel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Genauigkeit 2,5 bis 0,9 %
Akkutyp Lithium-Ion
Kalibrierpunkte Mehrere
Kompatible Spitzen 10μL Optifit-Spitze, SafetySpace™ Filterspitze
Verstellbarer Spitzenabstand Yes
Autoklavierbar Autoklavierbar
Farbe Grau
Einwegprodukt Reusable
Zur Verwendung mit Optifit Tip (10μL), SafetySpace Filter Tip
Material Polypropylene
Anzahl Kanäle 1
Produktlinie Picus
Programmierbar Ja
Sterilität Non-sterile
Typ Elektronische Pipette
Volumen (metrisch) 0,2 bis 10 μl
Display LED
Fingerhandschuh Ergonomisch
Zur Verwendung mit (Geräte) 10μL Optifit-Spitze, SafetySpace™ Filterspitze
Enthält AC-Adapter
Schritten 0,02 μl
Mehrsprachige Benutzeroberfläche Ja
Anzahl Getriebestufen 9
Präzision 1,50 bis 0,40
Menge Jeweils
Gewährleistung 2 Jahre
Länge (angloamerikanisch) 8,42 in.
Länge (metrisch) 214 mm