Learn More
Sartorius PICUS™ elektronische Einkanalpipetten
Alle ansehen Sartorius Produkte
Click to view available options
Farbe:
Blau
Gelb
Grau
Grün
Orange
Rot
Schritten:
0,02 μl
0,1 μl
0,2 μl
1 μl
5 μl
10 μl
Volumen (metrisch):
0,2 bis 10 μl
100 bis 5000 μl
10 bis 300 μl
50 bis 1000 μL
500 bis 10.000 μL
5 bis 120 μl
Packungsgröße:
1 GR
1 Stück
Description
Die kleine, leichtgewichtige elektronische Pipette hilft, Gesundheitsschäden aufgrund beständig wiederholter Belastung zu vermeiden. Zu den ergonomischen Merkmalen gehören ein elektronischer Auswurf der Spitzen, ein Einstellrad für das Durchblättern der Menüs, das Einstellen des Volumens und das Steuern des manuellen Pipettierens und eine federleicht zu betätigende Bedientaste.
- Das geringe Gewicht, das ergonomische Design und der elektronische Spitzenabwurf helfen beim Schutz vor Verletzung durch wiederholte Belastung (RSI-Syndrom)
- Erreichen Sie bessere, verlässlichere Ergebnisse durch Technologie der nächsten Generation und Fehlerüberwachungssysteme
- Zeitersparnis durch schnelle Einhandverstellung, einen einzigartigen integrierten Mikroplatten-Tracker und einfache Programmierbarkeit
- Vielfältige Pipettiermodi mit anwenderfreundlicher Oberfläche und Speicherplätzen für die bevorzugten Programme
- Der einzigartige Tracker in Verbindung mit den Modi Pipettieren, Rückwärtspipettieren und Multi-Dispensieren bietet Unterstützung bei der Arbeit mit Mikrotiterplatten
- Justiermöglichkeit für 1-, 2- und 3-Punkte
- Einfache Wartung der Unterteile nach GLP-Angaben, die in die Software integriert sind, um den Service und die Kalibrierung nachverfolgen zu können
- Safe-Cone Filter in allen Modellen mit >10 μl zur Verhinderung von Kontamination
- Autoklavierbare Unterteile in allen Ausführungen außer 1200 μl
- Kompatibel mit elektronischen Pipettenladesystemen, Ladeständern für eine Pipette und Ladekarussells für vier Pipetten der Marke
- Direkte Lademöglichkeit mit Micro-USB-Kabel
Specifications
Specifications
| Genauigkeit | 1,5 bis 0,4 % |
| Akkutyp | Lithium-Ion |
| Kalibrierpunkte | Mehrere |
| Kompatible Spitzen | 1000μL Optifit-Spitze, SafetySpace™ Filterspitze |
| Verstellbarer Spitzenabstand | Yes |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Farbe | Blau |
| Einwegprodukt | Reusable |
| Zur Verwendung mit | Optifit Tip (1000 μL), SafetySpace Filter Tip |
| Material | Polypropylene |
| Show More |