Learn More
Sartorius Picus™ NxT Elektronische Einkanalpipetten
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Entwickelt, um Anwendern die Arbeit zu erleichtern und sie vor Verletzungen durch wiederholte Belastung (RSI-Syndrom) zu schützen
Marke:  Sartorius LH-745101
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15390625
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Viele Laborarbeiten erfordern die Wiederholung ähnlicher Pipettierschritte, die zu einer Belastung von Hand und Arm und damit zu einer Beeinträchtigung der Ergebnisse führen können. Um dieses Risiko zu minimieren, sollte eine ergonomisch geformte elektronische Pipette verwendet werden. Sartorius Picus™ NxT sind die modernsten und ergonomischsten elektronischen Pipetten. Sie sind kompakt und leicht.
  • Passwortschutz für gespeicherte Programme
  • Maximale Rückgewinnung durch wiederholtes Ausblasen auch des letzten Flüssigkeitströpfchens
  • Mit One-Touch-Bedienungstaste und federleichtem elektronischem Spitzenabwurf
  • Mit Platten-Tracker für die Abgabe aus Mikrowell-Platten
  • Elektronische Kolbensteuerung und Bremse für präzises Pipettieren
  • Safe-Cone Filter zur Vermeidung von Verunreinigungen
  • Einstellrad für Volumeneinstellung und -steuerung
  • Verschiedene Pipettiermodi vom Verdünnen und Titrieren bis zur seriellen Abgabe
  • Intuitive Anwenderoberfläche in verschiedenen Sprachen: Englisch, Französisch, Deutsch, Russisch und Chinesisch
  • Zertifikat der akkreditierten 3-Punkt-Kalibrierung
  • RFID-fähig zur Unterstützung des Asset Managements
Anwendungen:
PCR und anderen DNA/RNA-Verfahren, ELISA, Proteinanalyse und Zellkulturen
Zertifizierungen
CE-Zeichen
Serviceleistungen
2 Jahre
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Einzeln
Universalausführung, SafetySpace, Optifit
Grün
1
Unsteril
0,1 bis 5 ml
Zertifikat der akkreditierten 3-Punkt-Kalibrierung
Nicht autoklavierbar
Wiederverwendbar
Picus™ NxT
Elektronische Pipetten