Learn More
Sartorius PICUS™ elektronische 12-Kanalpipetten
Alle ansehen Sartorius Produkte
Click to view available options
Farbe:
Gelb
Grau
Orange
Violett
Volumen (metrisch):
0,2 bis 10 μl
10 bis 300 μl
50 bis 1200 μl
5 bis 120 μl
Schritten:
0,02 μl
0,1 μl
0.2 μl
1 μl
Präzision:
1,00 bis 0,20
1,50 bis 0,20
3,00 bis 0,50
Packungsgröße:
1 GR
1 Stück
Beschreibung
Diese leichtgewichtige und kleine elektronische Pipette sichert eine optimale Arbeitshaltung und ermöglicht ein ermüdungsfreies Pipettieren. Das neue ergonomische Design hilft, Gesundheitsschäden aufgrund beständig wiederholter Belastung zu vermeiden, und senkt die Arbeitsbelastung bei langandauernden Pipettierserien. Ermöglicht bessere, verlässlichere Ergebnisse durch Technologie der nächsten Generation und Fehlerüberwachungssystem.
- Verhindert Verletzungen durch wiederholte Belastung (RSI) durch leichtes, ergonomisches Design und elektronischen Spitzenabwurf
- Der moderne Gleichstrommotor und das Fehlerüberwachungssystem sorgen für hochgenaue, präzise und verlässliche Ergebnisse
- Zeitersparnis durch extrem schnelle Einhandbedienung, einen einzigartigen integrierten Mikrotiterplatten-Tracker und einfache Programmierbarkeit
- Einstellrad zum Scrollen durch Menüs, Einstellen des Volumens und Steuern der manuellen Pipettierung
- Vielfältige Pipettiermodi mit anwenderfreundlicher Oberfläche und Speicherplätzen für die bevorzugten Programme
- Einzigartiger Tracker in Verbindung mit Pipettier-, Rückwärtspipettier- und Multidispensier-Modi zur Unterstützung der Arbeit mit Mikrotiterplatten
- Einstellmöglichkeit für 1, 2 und 3 Punkte
- Einfache Wartung der unteren Teile mit in der Software integrierten GLP-Informationen für Service und Kalibrierung
- Safe-Cone Filter in allen Modellen mit >10 μl zur Verhinderung von Kontamination
- Autoklavierbare Unterteile in allen Ausführungen (außer 1.200 μl)
- Kompatibel mit elektronischen Pipettenladesystemen, Ladeständern für eine Pipette und Ladekarussells für vier Pipetten
- Direkte Lademöglichkeit mit Micro-USB-Kabel
- Lieferung ohne USB-AC-Adapter (separat erhältlich)
Spezifikation
Spezifikation
| Genauigkeit | 0,5%, 0,7%, 2% |
| Kompatible Spitzen | 200, 350 μl Spitze |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Farbe | Gelb |
| Anzahl Kanäle | 12 |
| Produktlinie | PICUS |
| Programmierbar | Ja |
| Typ | Elektronische Pipette |
| Volumen (metrisch) | 5 bis 120 μl |
| Fingerhandschuh | Ergonomisch |
| Mehr anzeigen |