Learn More
Thermo Scientific Chemicals Pictilisib, 95 % Artikelnummer.: 17111126
Thermo Scientific Chemicals Pictilisib, 95 %
Artikelnummer. 17111126
100 mg
Click to view available options
Menge:
100 mg
Artikelnummer. 17111126
Marke: Thermo Scientific Chemicals 467861000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Pictilisib
CAS 957054-30-7
Prozentgehaltsbereich 95%
Menge 100 mg
Summenformel C23H27N7O3S2
Formelmasse 513,63
InChI-Schlüssel LHNIIDJUOCFXAP-UHFFFAOYSA-N
SMILES CS(=O)(=O)N1CCN(CC2=CC3=NC(=NC(N4CCOCC4)=C3S2)C2=C3C=NNC3=CC=C2)CC1
IUPAC-Name 4-{6-[(4-methanesulfonylpiperazin-1-yl)methyl]-4-(morpholin-4-yl)thieno[3,2-d]pyrimidin-2-yl}-1H-indazole
Molekulargewicht (g/mol) 513.64
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
1 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer344432 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/10/2023 Catalog Number467861000
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific Chemicals Pictilisib, 95 % >