Beschreibung
- Stretchable seamless liner for great fit and dexterity
- Dots on palm and fingers for enhanced grip properties
- Good resistance to abrasion and small blade cut hazards
- Lint free glove
Spezifikation
Spezifikation
Zertifizierungen/Konformität (Europa) | CE Number, Ecovadis label, EN 388:2016 +A1:2018, EN ISO 21420:2020, Category II, REACH Compliant |
Chlorinated | No |
Beschichteter Bereich | Palm |
Coating Material | PVC Dots |
Farbe | White |
Oberflächenbehandlung außen | Partially Textured |
Hand | Specific |
Latex Free | Yes |
Material | PVC |
Produkttyp | PVC-coated Industrial Glove |
Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Ansell Picolon Confort Gloves >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur