Learn More
Thermo Scientific™ Pico™ 17 Mikrozentrifuge
Diese Mikrozentrifuge mit kompakter Stellfläche eignet sich optimal für Routine-Laborarbeiten bis 17,000 x g.
2480.00 € - 2630.00 €
Spezifikation
Fassungsvermögen | 24 x 1,5/2 ml |
---|---|
Max. Geschwindigkeit | 13.300 U/min |
Max. RZB | 17,000 xg |
Geräuschpegel | 56 dB(A) |
Temperaturbereich | Umgebungstemperatur |
Produktcode | Marke | Beschreibung | Elektrische Anforderungen | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Beschreibung | Elektrische Anforderungen | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
13496248
|
Thermo Scientific™
75002414 |
Pico 17 Zentrifuge, luftgekühlt | 230 V, 50/60 Hz | Doppelreihiger 18 x 2.0/0.5 ml-Rotor mit Schraubdeckel |
2485.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 05-08-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
10524723
|
Thermo Scientific™
75002410 |
Pico 17 Zentrifuge, luftgekühlt | 230 V, 50/60 Hz | 24 x 1.5/2.0 ml Rotor mit aerosoldichtem ClickSeal Deckel |
2480.00 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
10350623
|
Thermo Scientific™
75002491 |
Pico 17 Zentrifuge, luftgekühlt | 230 V, 50/60 Hz | Hämatokritrotor |
2630.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 10-12-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
Beschreibung
Die Thermo Scientific Pico 17 Mikrozentrifugen eignen sich ideal für alltägliche Aufgaben im Labor. Diese Mikrozentrifugen zeichnen sich durch eine hohe Leistung und hervorragende Sicherheitsfunktionen aus. Zudem steht eine breite Auswahl von Mikrozentrifugenrotoren und Zubehör für die Verarbeitung von Mikrozentrifugenröhrchen zur Verfügung.
Unterstützung Ihrer Ansprüche an Mikrovolumentrennung durch:- Leistungsverhalten bis zu 17,000 x g mit schneller Beschleunigung und Abbremsung.
- Auswahl aus 7 optionalen Mikrozentrifugenrotoren, um die ideale Lösung für Ihre Anwendung zu finden:
- Hervorragende Korrosionsbeständigkeit durch leichte Polymerrotoren.
- Standard-Rotor bedient 24 Mikrozentrifugenröhrchen in einer Reihe, von 1.5 bis 2.0 ml-Röhrchen bis zu Minipreps und Zentrifugationssäulen.
- Ergonomischer Rotor zum Öffnen und Schließen mit einem Klick sowie transparentes Design für zusätzliche Sicherheit und Komfort mit Thermo Scientific ClickSeal Bioabdichtungsdeckeln.
- Keine Notwendigkeit von Adaptern durch einzigartigen zweireihigen Rotor.
- Vereinfachung des Betriebs mit intuitiven Bedienelementen, gut ablesbaren Displays und schnellem Verschluss des Zentrifugendeckels mit einem Klick.
- Schlankes, leichtes und platzsparendes Design.
- Langlebig, leicht zu reinigen und zu pflegen.
- Leise Leistungserfüllung fördert eine sichere, stressfreie Umgebung.
- Entspricht den neuesten klinischen und Sicherheitsstandards, einschließlich der In-vitro-Diagnostik-Richtlinie 98/79/EG.
Spezifikation
24 x 1,5/2 ml | |
17,000 xg | |
Umgebungstemperatur | |
Tisch-Zentrifuge | |
Nr. | |
IEC 61010-1, IEC 61010-2-020 (weitere Details finden Sie im Handbuch) | |
23,1lb. (10,5 kg) |
13.300 U/min | |
56 dB(A) | |
CSA, CE, IVD | |
Pico 17 Zentrifuge, luftgekühlt | |
1 bis 99 min (in 1 min-Schritten); HALTEN | |
22,5 x 24,3 x 35,2 cm (8,9 x 9,6 x 13,8 in.) |