Learn More
Gilac™ Picking Bin
Artikelnummer. 17988991
Click to view available options
Farbe:
Blau
Gelb
Grau
Grün
Rot
Weiß
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 17988991
Marke: Gilac™ G152836
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Picking Bin is open fronted for easily accessible contents. 6 available colors.
  • Open fronted picking bins.
  • Contents easily accessible.
  • Stackable up to 2 metres.
  • Stability reinforced through bin feet interlocking.
  • Available in 6 colors, making it easier to differentiate the contents.
Spezifikation
Typ Storage Bin
Material HDPE
Farbe Grün
Form Rechteckig