Learn More
Uvex™ Phynomic XG Sicherheitshandschuhe mit Xtra Grip Aqua-Polymer-Schaumbeschichtung
![GREENER_CHOICE](/content/dam/fishersci/glyphs/green_glyph.png)
Click to view available options
Größe:
6
7
8
9
10
11
Beschreibung
- Die Xtra Grip Aqua-Polymer-Schaumbeschichtung ist atmungsaktiv und bietet eine hohe mechanische Abriebfestigkeit
- Verbesserte Griffigkeit in öligen Bereichen
- Taktiles Gefühl bei der Montage von öligen Teilen
- Ideal für Präzisionsarbeiten, Wartungen, Reparaturen und Metallverarbeitung
Spezifikation
Bauweise | Nahtloser Strick |
Coating Material | Aquapolymerschaum |
Farbe | Schwarz, Grau |
Latex Free | Ja |
Material | Spandex, Polyamid |
Größe | 8 |
Norm EN 388 | 4121X. |
Art der Handschuhstulpe | Gestrickt |
Serie | Phynomic XG |