Learn More
uvex Phynomic XG Sicherheitshandschuhe mit Xtra Grip Aqua-Polymer-Schaumbeschichtung Artikelnummer.: 15376912
Zum Warenkorb hinzufügen
uvex Phynomic XG Sicherheitshandschuhe mit Xtra Grip Aqua-Polymer-Schaumbeschichtung
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 15376912 Alle ansehen Uvex Produkte
6
Click to view available options
Größe:
6
7
8
9
10
11
12
Artikelnummer. 15376912
Marke: uvex 6007006
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Die Handschuhe der Serie Uvex™ Phynomic eignen sich ideal für Arbeiten, bei denen ein hohes Maß an Gefühl erforderlich ist.Diese Sicherheitshandschuhe verhalten sich wie eine zweite Haut und sind besonders leicht und flexibel, ohne dass die Hände sofort verschwitzt sind.Die Xtra Grip Aqua-Polymer-Schaumbeschichtung verbessert die Griffigkeit unter öligen Bedingungen.
  • Die Xtra Grip Aqua-Polymer-Schaumbeschichtung ist atmungsaktiv und bietet eine hohe mechanische Abriebfestigkeit
  • Verbesserte Griffigkeit in öligen Bereichen
  • Taktiles Gefühl bei der Montage von öligen Teilen
  • Ideal für Präzisionsarbeiten, Wartungen, Reparaturen und Metallverarbeitung
Vorteile von Greener Choice
  • Umweltvorteile umfassen:
    • Recycelter Inhalt
    • Frei von umweltschädlichen Stoffen
    • Erneuerbare Energie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Bauweise Nahtloser Strick
Coating Material Aquapolymerschaum
Farbe Schwarz, Grau
Oberflächenbehandlung außen Smooth
Hand Ambidextrous
Latex Free Ja
Material Spandex, Polyamid
Produkttyp Mechanical Protection Gloves
Größe 6
Modell Full-hand Mitt
Norm EN 388 4121X.
Art der Handschuhstulpe Gestrickt
Serie Phynomic XG
Name des Produkts
uvex Phynomic XG Sicherheitshandschuhe mit Xtra Grip Aqua-Polymer-Schaumbeschichtung >