Learn More
uvex Phynomic X-Foam HV Safety Gloves
Alle ansehen Uvex Produkte
Click to view available options
Größe:
6
7
8
9
10
11
12
Beschreibung
- Die leichte Ausführung sitzt wie eine zweite Haut und ist besonders leicht
- Aqua-Polymer-Imprägnierung ist feuchtigkeitsabweisend und flexibel
- Atmungsaktive Materialien verhindern übermäßige Schweißbildung
- Der nahtlose, in die Finger integrierte Bereich reduziert schwere Handverletzungen
- Sollte der Handschuh/Finger in oder in der Nähe einer Maschine eingeklemmt werden, einfach ausziehen und entlang der perforierten Naht aufreißen
- Verbesserte Griffsicherheit bei trockenen und leicht feuchten Anwendungen
- Frei von Schadstoffen gemäß OEKO-TEX™ Standard 100
- Hautverträglichkeit bestätigt durch das proDERM Institute for Applied Dermatological Research (11.0356-02, 11.0482-11)
Spezifikation
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | OEKO-TEX™ Standard 100 |
Anwendungen | Industriell |
Coating Material | Aquapolymerschaum |
Farbe | Orange, Grau |
Hand | Ambidextrous |
Material | Polyamid, Elastan |
Produkttyp | Mechanical Protection Gloves |
Größe | 12 |
Norm EN 388 | 31X1X |
Geschlecht | Unisex |
Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
uvex Phynomic X-Foam HV Safety Gloves >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur