Learn More
uvex Wasserfeste Phynomic WET Handschuhe mit Aqua-Polymer-Schaumbeschichtung
Alle ansehen Uvex Produkte
Click to view available options
Größe:
8
9
10
11
12
Beschreibung
- Wasserabweisende Sicherheitshandschuhe mit einer Aqua-Polymer-Schaumbeschichtung für den Einsatz im Außenbereich
- Die atmungsaktive Beschichtung ist langlebig und bietet eine hohe mechanische Abriebfestigkeit
- Verbesserte Griffigkeit in feuchten und nassen Bereichen
- Taktiles Gefühl bei der Montage von Teilen
- Ideal für Präzisionsarbeiten, Wartungen und Reparaturen
Spezifikation
Spezifikation
Bauweise | Nahtloser Strick |
Coating Material | Aquapolymerschaum |
Farbe | Blau, Schwarz |
Oberflächenbehandlung außen | Smooth |
Hand | Ambidextrous |
Material | Spandex, Polyamid |
Produkttyp | Mechanical Protection Gloves |
Größe | 9 |
Modell | Full-hand Mitt |
Norm EN 388 | 3131X. |
Mehr anzeigen |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Ausrüstung für die Sicherheit
Sparen Sie bis zu 94% bei Handschuhen, Bekleidung und mehrAktionscode: 24131Gültig bis zum: 2025-07-08
Neues Angebot Jetzt kaufen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
uvex Wasserfeste Phynomic WET Handschuhe mit Aqua-Polymer-Schaumbeschichtung >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur