Learn More
Uvex™ Phynomic C3 Cut Protection Gloves
Artikelnummer. 17280381
Click to view available options
Größe:
6
7
8
9
10
11
12
Lightweight, sensitive gloves provide level 3/B cut resistance for mechanical activities. Aqua-polymer foam coating is breathable and enhances grip capabilities in dry or slightly damp applications.
  • Die leichte Ausführung sitzt wie eine zweite Haut und bietet sicheres Tastgefühl
  • Schnittschutz Grad 3/B für mechanische Arbeiten
  • Aqua-Polymer-Schaumstoffbeschichtung ist atmungsaktiv und feuchtigkeitsabweisend
  • Die Handschuhe sind aus dem Materialien hergestellt, die übermäßiges Schwitzen verhindern
  • Verbesserte Griffsicherheit bei trockenen und leicht feuchten Anwendungen
  • Die 3D-Ergo Technologie sorgt für einen sicheren Sitz
  • Frei von Schadstoffen gemäß OEKO-TEX™ Standard 100
  • Hautverträglichkeit bestätigt durch das proDERM Institute for Applied Dermatological Research (11.0356-02, 11.0482-11)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität OEKO-TEX™ Standard 100
Anwendungen Industriell
Coating Material Aquapolymerschaum
Farbe Hellblau, Grau
Material Polyamid, Elastan, HPPE
Größe 7
Norm EN 388 4X43B
Zur Verwendung mit (Anwendung) Maschinenbetrieb, Bodenbeläge/Fräsen
Geschlecht Unisex
Serie Phynomic C3
Yarn Gauge 15