Learn More
Thermo Scientific™ Phusion™ Plus PCR Master Mixes
Thermo Scientific Phusion Plus PCR Master Mix is a convenient, ready-to-use 2X mixture of Phusion Plus DNA Polymerase, buffer, magnesium chloride, and dNTPs.
Marke:  Thermo Scientific™ F632L
442.20 EUR gültig bis 2024-11-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21651" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 17278570
  • 804.00 € / 500 Reaktionen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
Thermo Scientific Phusion Plus Green PCR Master Mix is a convenient, ready-to-use 2X mixture of Phusion Plus DNA Polymerase, buffer, magnesium chloride, and dNTPs. The master mix format simplifies reaction setup with minimal pipetting steps and retains all features of Phusion Plus DNA Polymerase. Additionally, two tracking dyes and a density reagent are pre-added to the master mix for direct loading of PCR products on gels.
Das Phusion Plus Green PCR-Mastermix-Format von Thermo Scientific vereinfacht die Reaktionseinrichtung durch minimale Pipettierschritte und behält alle Funktionen des eigenständigen Formats bei. Außerdem sind zwei Tracking-Farbstoffe und ein Dichtereagenz zur direkten Beladung von PCR-Produkten auf Gelen im Vorhinein zugegeben.
  • Hohe Genauigkeit:: für >100-mal höhere Sequenzgenauigkeit als Taq-Polymerase
  • Praktischer Aufbau: ermöglicht eine universelle Annealing-Temperatur von 60 °C bei der PCR
  • Erhöhte Spezifität: Hot-Start-Mechanismus reduziert die unspezifische Amplifikation und Primer-Degradation
  • Arbeitsstabilität: automatisierungsfähig dank der 24-Stunden-Stabilität zusammengesetzter Reaktionen
  • Hohe Inhibitor-Toleranz: funktioniert mit DNA von suboptimalem Reinheitsgrad
Phusion Plus DNA-Polymerase ist eine hochgenaue Hot-Start-DNA-Polymerase, die Proteinfusionstechnologie und universelles Primer-Annealing vereint. Es handelt sich um eine Pyrococcus-ähnliche Proofreading-DNA-Polymerase, die zu einer prozessivitätsverbesserenden Domäne fusioniert ist und es dem Phusion Plus Green PCR-Mastermix ermöglicht, PCR-Sequenzen mit hoher Genauigkeit, Sensitivität und Inhibitor-Toleranz zu erzeugen. Sein neuartiger Reaktionspuffer enthält urheberrechtlich geschützte Additive, die Primer/Template-Duplexe während des Annealing-Schritts bei 60 °C stabilisieren. Diese einzigartige Pufferformulierung erhöht die PCR-Spezifität, ohne dass die Glühtemperatur für jedes Primer-Paar optimiert werden muss. Dadurch sparen Sie Zeit und vermeiden Fehler in PCR-Durchläufen. Darüber hinaus können mit dem Phusion Plus Green PCR-Mastermix und der universellen Annealing-Funktion verschiedene PCR-Reaktionen im selben Zyklus mit demselben Protokoll verarbeitet werden.
Der Phusion Plus Green PCR-Mastermix ist aufgrund seines Hot-Start-Mechanismus, der durch Affibody-Moleküle vermittelt wird, bei Umgebungstemperaturen inaktiv und ermöglicht damit die Einrichtung und Lagerung von zusammengesetzten PCR-Reaktionen bei Raumtemperatur. Die Enzymaktivität wird nach dem ersten Denaturierungsschritt vollständig wiederhergestellt.
Anwendungen
  • PCR mit hoher Wiedergabetreue
  • Klonierung
  • Template-Generierung für die Sequenzierung
  • Amplifikation schwieriger (GC-reicher) Templates
  • Long-Range-PCR (bis zu 20 kb)
  • Mutagenese
  • PCR mit hohem Durchsatz
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
•2x Phusion Plus Green PCR Mastermix, 10 x 1,25 ml
•5x Phusion GC Enhancer, 4 x 1,25 ml
•Wasser, 10 x 1,25 ml
Lagerung bei -25 °C bis -15 °C
Phusion Plus DNA-Polymerase
Trockeneis
2X
Integrierter Heißstart
Stumpf
20 kb oder weniger
Hoch
15 bis 30 s/kb
Heißstart-PCR, PCR mit hoher Wiedergabetreue
>100X
500 Reaktionen
Gebrauchsfertiger Mastermix
Green