Learn More
Thermo Scientific™ Phusion™ Plus DNA Polymerase
Thermo Scientific Phusion Plus DNA Polymerase is a hot-start, high-fidelity DNA polymerase that brings together protein fusion technology and universal primer annealing.
Marke:  Thermo Scientific™ F630L
362.70 EUR gültig bis 2024-12-20
Benutzen Sie den Promotions-Code "21651" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 17208570
  • 558.00 € / 500 Reaktionen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21632
Beschreibung
Beschreibung
Thermo Scientific Phusion Plus DNA Polymerase is a hot-start, high-fidelity DNA polymerase that brings together protein fusion technology and universal primer annealing. It is a Pyrococcus-like proofreading DNA polymerase fused to a processivity-enhancing domain, enabling Phusion Plus DNA Polymerase to generate PCR sequences with high accuracy, sensitivity, and inhibitor tolerance.
Thermo Scientific Phusion Plus DNA-Polymerase ist eine hochgenaue Hot-Start-DNA-Polymerase, die Proteinfusionstechnologie und universelles Primer-Annealing vereint. Es handelt sich um eine Pyrococcus-ähnliche Proofreading-DNA-Polymerase, die zu einer prozessivitätsverbesserenden Domäne fusioniert ist und es der Phusion Plus DNA-Polymerase ermöglicht, PCR-Sequenzen mit hoher Genauigkeit, Empfindlichkeit und Inhibitor-Toleranz zu erzeugen.
Hohe Treue — bietet >100-fach höhere Sequenzgenauigkeit als Taq Polymerase
Komfortable Einrichtung — ermöglicht eine universelle Annealing-Temperatur von 60 °C in der PCR
Verbesserte Spezifizität — Hot-Start-Mechanismus reduziert unspezifische Amplifikation und Primer-Abbau
Stabilität — Automatisierung ermöglicht durch 24-Stunden-Stabilität der montierten Reaktionen
Hohe Inhibitor-Toleranz — Arbeitet auch mit DNA von suboptimaler Reinheit
Der neuartige Phusion Plus Reaktionspuffer enthält proprietäre Additive, die Primer/Template-Duplexe während des Annealing-Schritts bei 60 °C stabilisieren Diese einzigartige Pufferformulierung erhöht die PCR-Spezifität, ohne dass die Annealing-Temperatur für jedes Primer-Paar optimiert werden muss. Dadurch sparen Sie Zeit und vermeiden Fehler in PCR-Durchläufen. Darüber hinaus können mit Phusion Plus DNA-Polymerase und seiner universellen Annealing-Funktion verschiedene PCR-Reaktionen mit demselben Protokoll zusammen durchgeführt werden.
Phusion Plus DNA-Polymerase ist bei Umgebungstemperaturen aufgrund seines Hot-Start-Mechanismus, der durch Affibody-Moleküle vermittelt wird, inaktiv und ermöglicht die Einrichtung und Lagerung von montierten PCR-Reaktionen bei Raumtemperatur. Die Enzymaktivität wird nach dem ersten Denaturierungsschritt vollständig wiederhergestellt.
Anwendungen
• High-Fidelity-PCR
• Klonen
• Template-Erstellung für die Sequenzierung
• GC-reiche PCR
• Long-Range-PCR (bis zu 20 kb)
• Mutagenese
• Hochdurchsatz-PCR
Um die Einrichtung von PCR-Reaktionen zu vereinfachen, ist Phusion Plus DNA Polymerase auch in gebrauchsfertigen Mastermix-Formaten erhältlich. Phusion Plus PCR Master Mix (Kat.- Nr. F631S) ist eine praktische 2X-Mischung aus Enzym, Reaktionspuffer, Magnesiumchlorid und dNTPs. Der PCR-Reaktion müssen lediglich das Template und die Primer zugegeben werden. Phusion Plus Green PCR Master Mix (F632S) enthält zusätzlich ein Dichtereagenz und zwei Tracking-Farbstoffe für das direkte Laden von PCR-Produkten auf Gele.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
•Phusion Plus DNA-Polymerase, 250 µl
•5x Phusion Plus Puffer, 5 x 1,25 ml
•5x Phusion GC Enhancer, 4 x 1,25 ml
Lagerung bei -25 °C bis -15 °C
Phusion Plus DNA-Polymerase
Trockeneis
>100X
500 Reaktionen
Separate Komponenten
Hoch
15 bis 30 s/kb
Heißstart-PCR, PCR mit hoher Wiedergabetreue
Integrierter Heißstart
Stumpf
20 kb oder weniger