Learn More
Thermo Scientific™ Phusion™ High-Fidelity DNA-Polymerase (2 U/μl)
Artikelnummer. 13585160 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Farbe:
Colorless
Green
Anzahl Reaktionen:
100 Reaktionen
2000 Reaktionen
500 Reaktionen
Packungsgröße:
100 Einheiten
2000 Einheiten
500 Einheiten
Artikelnummer. 13585160
Marke: Thermo Scientific™ F534L
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beinhaltet
Phusion High-Fidelity DNA-Polymerase
  • Phusion DNA-Polymerase 2 E/μl
  • 5x Phusion HF-Puffer
  • 5x Phusion GC-Puffer
  • DMSO
  • 50 mM MgCl2-Lösung
Sowohl der Phusion HF-Puffer als auch der Phusion GC-Puffer liefern 1,5 mM MgCl2 in der 1x Endkonzentration.
Phusion Green High-Fidelity DNA-Polymerase
  • Phusion DNA-Polymerase 2 E/μl
  • 5X Phusion Green HF-Puffer
  • 5x Phusion Green GC-Puffer
  • DMSO
  • 50 mM MgCl2-Lösung
Sowohl der Phusion Green HF-Puffer als auch der Phusion Green GC-Puffer ergeben 1,5 mM MgCl2 in der 1X Endkonzentration.
Profitieren Sie von einer überlegenen Leistung für das Klonieren und andere Anwendungen, die eine hohe Wiedergabetreue erfordern, mit einer der genauesten und thermostabilsten DNA-Polymerasen, die auf dem Markt erhältlich sind.
Phusion DNA-Polymerasen setzen einen neuen Goldstandard für das Leistungsverhalten der PCR.Sie zeichnen sich durch eine Kombination von Eigenschaften aus, die kein anderes Enzym bietet.Mit einer 50-fach geringeren Fehlerrate im Vergleich zur Taq und einer 6-fach geringeren Fehlerrate im Vergleich zur Pfu ist die Phusion DNA-Polymerase die präziseste thermostabile Polymerase auf dem Markt.Aus diesem Grund sind Phusion DNA-Polymerasen die beste Wahl für Klonierungen und andere Anwendungen, die eine hohe Wiedergabetreue erfordern.Die einzigartige Struktur des Enzyms ermöglicht kurze Protokollzeiten, eine sehr hohe Ausbeute und eine zuverlässige Leistungsfähigkeit, selbst wenn PCR-Inhibitoren vorhanden sind.Für Forscher bedeutet dies eine einfache und bequeme Anwendung.Darüber hinaus erzielen Phusion DNA-Polymerasen höhere Ausbeuten bei geringeren Enzymmengen als andere DNA-Polymerasen.
Das neue Phusion Green Format ist eine Kombination aus Phusion DNA-Polymerase und5X Phusion Green Puffer.Die Puffer enthalten ein Dichtereagenz und zwei Tracking-Farbstoffe zum direkten Auftragen von PCR-Produkten auf ein Gel.Der Farbpuffer inhibiert die hervorragende Leistungsfähigkeit der Phusion DNA-Polymerasen nicht und ist mit Downstream-Prozessen wie DNA-Sequenzierung, Ligation und Restriktionsverdau kompatibel.
Die Phusion DNA-Polymerase enthält eine einzigartige dsDNA–-Bindungsdomäne und ist somit in der Lage, DNA präziser und schneller zu amplifizieren als Standard-PCR-Enzyme, selbst im Falle von schwierigen Templates. Mit einer 50-fach geringeren Fehlerrate im Vergleich zur Taq und einer 6-fach geringeren Fehlerrate im Vergleich zur Pfu ist die Phusion DNA-Polymerase die präziseste thermostabile Polymerase auf dem Markt. Aus diesem Grund sind Phusion DNA-Polymerasen die beste Wahl für Klonierungen und andere Anwendungen, die eine hohe Wiedergabetreue erfordern. Die einzigartige Struktur des Enzyms ermöglicht kurze Protokollzeiten, eine sehr hohe Ausbeute und eine zuverlässige Leistungsfähigkeit, selbst wenn PCR-Inhibitoren vorhanden sind. Für Forscher bedeutet dies eine einfache und bequeme Anwendung. Darüber hinaus erzielen Phusion DNA-Polymerasen höhere Ausbeuten bei geringeren Enzymmengen als andere DNA-Polymerasen.
Thermo Scientific Phusion DNA-Polymerasen setzen einen neuen Goldstandard für das Leistungsverhalten der PCR. Sie zeichnen sich durch eine Kombination von Eigenschaften aus, die kein anderes Enzym bietet. Mit einer 50-fach geringeren Fehlerrate im Vergleich zur Taq und einer 6-fach geringeren Fehlerrate im Vergleich zur Pfu ist die Phusion DNA-Polymerase die präziseste thermostabile Polymerase auf dem Markt. Aus diesem Grund sind Phusion DNA-Polymerasen die beste Wahl für Klonierungen und andere Anwendungen, die eine hohe Wiedergabetreue erfordern. Die einzigartige Struktur des Enzyms ermöglicht kurze Protokollzeiten, eine sehr hohe Ausbeute und eine zuverlässige Leistungsfähigkeit, selbst wenn PCR-Inhibitoren vorhanden sind. Für Forscher bedeutet dies eine einfache und bequeme Anwendung. Darüber hinaus erzielen Phusion DNA-Polymerasen höhere Ausbeuten bei geringeren Enzymmengen als andere DNA-Polymerasen.
Das neue Phusion Green Format ist eine Kombination aus Phusion DNA-Polymerase und 5x Phusion Green Puffer. Die Puffer enthalten ein Dichtereagenz und zwei Tracking-Farbstoffe zum direkten Auftragen von PCR-Produkten auf ein Gel. Der Farbpuffer inhibiert die hervorragende Leistungsfähigkeit der Phusion DNA-Polymerasen nicht und ist mit Downstream-Prozessen wie DNA-Sequenzierung, Ligation und Restriktionsverdau kompatibel.
Phusion High-Fidelity PCR-Mastermixe sind praktische 2x Mischungen, die zur Reduzierung der Anzahl der Pipettierschritte entwickelt wurden. Der Anwender muss lediglich das Template und die Primer zugeben. Das Phusion High-Fidelity PCR-Kit enthält alle für die PCR erforderlichen Reagenzien, einschließlich Kontroll-Template und Primer.
Besondere Merkmale
  • Extreme Genauigkeit (Fehlerrate 4,4 x 10-7 in Phusion HF-Puffer)
  • Reaktionsgeschwindigkeit der Polymerase ermöglicht kurze Extensionszeiten (15 bis 30 s/kb)
  • Zuverlässige Leistungsfähigkeit, minimale Optimierung erforderlich
  • Höhere Produktausbeute bei geringen Enzymmengen
  • Direktes Auftragen auf Gel mit dem Green Puffer
Anwendungen
  • Hochleistungs-PCR
  • PCR mit hoher Wiedergabetreue
  • Klonierung
  • Sequenzierung (Template-Generierung)
  • Hoher Durchsatz
  • Schwierige (GC-reiche) Templates
  • Template-Generierung für die Sequenzierung
  • Long-Range-PCR
  • Klonierung
  • Mutagenese†
  • Mikroarray
Enthält
Phusion High-Fidelity DNA-Polymerase (F-530):
  • Phusion DNA-Polymerase 2 U/μl
  • 5X Phusion HF-Puffer
  • 5X Phusion GC-Puffer
  • DMSO
  • 50 mM MgCl2-Lösung
    Sowohl der Phusion HF-Puffer als auch der Phusion GC-Puffer ergeben 1,5 mM MgCl2 in der 1X Endkonzentration.
Phusion Green High-Fidelity DNA-Polymerase (F-534):
  • Phusion DNA-Polymerase 2 E/μl
  • 5X Phusion Green HF-Puffer
  • 5X Phusion Green GC-Puffer
  • DMSO
  • 50 mM MgCl2
    Sowohl der Phusion Green HF-Puffer als auch der Phusion Green GC-Puffer ergeben 1,5 mM MgCl2 in der 1X Endkonzentration.
Phusion High-Fidelity PCR-Mastermix mit HF-Puffer (F-531):
  • Phusion DNA-Polymerase, 400 μM jedes dNTPs und 2x Phusion HF-Puffers
  • DMSO
Phusion High-Fidelity PCR Master Mix mit GC-Puffer (F-532):
  • Phusion DNA-Polymerase, 400 μM jedes dNTPs und 2x Phusion GC-Puffers
  • DMSO
Master Mixe bieten 1,5 mM MgCl2 und 200 μM dNTP in der Endreaktionskonzentration.
Phusion High-Fidelity PCR-Kit (F-553):
  • Phusion DNA-Polymerase 2 U/μl
  • 5X Phusion GC-Puffer
  • 5X Phusion HF-Puffer
  • dNTP-Gemisch (jeweils 10 mM)
  • MgCl2-Lösung (50 mM)
  • Kontroll-Template (λ DNA)
  • 1,3 kb-Primer (je 4 μM)
  • 10 kb-Primer (je 4 μM)
  • DNA-Größenstandard
  • DMSO
Gefährlich: Nein
Haltbarkeit: 0 Monate, 36 Monate
Versandbedingungen: Trockeneis
Lagerungspuffer: 20 mM Tris-HCl (pH 7,4 bei 25 °C), 0,1 mM EDTA, 1 mM DTT, 100 mM KCl, Stabilisatoren, 200 μg/ml BSA und 50 % Glycerin.
Lagerungsbedingungen: −20 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Konzentration 2 U/μl
Inhalt und Lagerung Enthält:
• Phusion DNA-Polymerase, 2 E/µl
• 5X Phusion Green HF-Puffer
• 5X Phusion Green GC-Puffer
• DMSO
• 50 mM MgCl2
Sowohl der Phusion Green HF- als auch der Phusion Green GC-Puffer ergeben 1,5 mM MgCl2 in der 1X Endkonzentration.
Bei -20 °C lagern.
GC-Rich PCR Performance Hoch
Polymerase Phusion High-Fidelity DNA-Polymerase
Reaktionsgeschwindigkeit Schnell
Produkttyp High-Fidelity DNA-Polymerase
Menge 500 E
Versandbedingung Trockeneis
Zur Verwendung mit (Anwendung) Standard-PCR, PCR mit hoher Wiedergabetreue
Wiedergabetreue (vs. Taq) 52X
Hot-Start Nein
Anzahl Reaktionen 500 Reaktionen
Überhang Stumpf
Reaktionsformat Eigenständig
Größe (Endprodukt) 20 kb oder weniger
Farbe Green