Learn More
Thermo Scientific™ Phusion High-Fidelity PCR-Kit
Artikelnummer. p-9026018 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Anzahl Reaktionen:
200 Reaktionen
50 Reaktionen
Packungsgröße:
200 Reaktionen
50 Reaktionen
Artikelnummer. 10044257
Marke: Thermo Scientific™ F553S
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Profitieren Sie von einer überlegenen Leistung für das Klonieren und andere Anwendungen, die eine hohe Wiedergabetreue erfordern, mit einer der genauesten und thermostabilsten DNA-Polymerasen, die auf dem Markt erhältlich sind.
Thermo Scientific Phusion High-Fidelity DNA Polymerase sets a high standard for high performance PCR. Featuring an error rate 50-fold lower than that of Taq and 6-fold lower than that of Pfu, Phusion High-Fidelity DNA Polymerase is an excellent choice for cloning and other applications requiring high fidelity. Phusion DNA polymerases offer robust performance with short protocol times, even in the presence of PCR inhibitors, and generate higher yields with lower enzyme amounts than other DNA polymerases.
Besondere Merkmale
  • Extreme Genauigkeit (Fehlerrate 4,4 x 10-7 in Phusion HF-Puffer)
  • Reaktionsgeschwindigkeit der Polymerase ermöglicht kurze Extensionszeiten (15 bis 30 s/kb)
  • Zuverlässige Leistungsfähigkeit, minimale Optimierung erforderlich
  • Höhere Produktausbeute bei geringen Enzymmengen
  • Direktes Beladen des Gels mit dem transparenten Puffer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Enthält:
• Phusion DNA-Polymerase (2 E/µl)
• 5X Phusion GC-Puffer
• 5X Phusion HF-Puffer
• dNTP-Gemisch (je 10 mM)
• MgCl2-Lösung (50 mM)
• Kontrolltemplate (λ-DNA)
• 1,3 kb-Primer (je 4 µM)
• 10 kb-Primer (je 4 µM)
• DNA-Größenstandard
• DMSO
Bei -20 °C lagern.
GC-Rich PCR Performance Hoch
Polymerase Phusion High-Fidelity DNA-Polymerase
Reaktionsgeschwindigkeit Schnell
Produkttyp PCR-Kit mit hoher Wiedergabetreue
Menge 50 reactions
Versandbedingung Trockeneis
Zur Verwendung mit (Anwendung) Standard-PCR, PCR mit hoher Wiedergabetreue
Wiedergabetreue (vs. Taq) 52X
Hot-Start Nein
Anzahl Reaktionen 50 Reaktionen
Überhang Stumpf
Reaktionsformat Separate Komponenten
Größe (Endprodukt) 20 kb oder weniger
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Der Erwerb dieses Produkts umfasst eine Immunität gegenüber Rechtsschutzverfahren gemäß den in der Produkteinlage angegebenen Patenten für den ausschließlichen Gebrauch dieser Menge des Produkts für eigene interne Forschungsanwendungen≈ des Käufers. Darüber hinaus werden keinerlei weitere Patentrechte übertragen, weder ausdrücklich noch implizit oder durch Rechtsverwirkung. Weitere Informationen zum Erwerb von Lizenzen erhalten Sie vom Director of Licensing, Applied Biosystems, 850 Lincoln Centre Drive, Foster City, California 94404, USA.