Learn More
Thermo Scientific™ Phusion™ High-Fidelity DNA-Polymerase (2 U/μl)
Profitieren Sie von einer überlegenen Leistung für das Klonieren und andere Anwendungen, die eine hohe Wiedergabetreue erfordern, mit einer der genauesten und thermostabilsten DNA-Polymerasen, die auf dem Markt erhältlich sind.
Marke: Thermo Scientific™ F530S
73.80 EUR gültig bis 2024-09-27
Benutzen Sie den Promotions-Code "21650" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.02000kg
Beschreibung
Phusion DNA-Polymerasen setzen einen neuen Goldstandard für das Leistungsverhalten der PCR.Sie zeichnen sich durch eine Kombination von Eigenschaften aus, die kein anderes Enzym bietet.Mit einer 50-fach geringeren Fehlerrate im Vergleich zur Taq und einer 6-fach geringeren Fehlerrate im Vergleich zur Pfu ist die Phusion DNA-Polymerase die präziseste thermostabile Polymerase auf dem Markt.Aus diesem Grund sind Phusion DNA-Polymerasen die beste Wahl für Klonierungen und andere Anwendungen, die eine hohe Wiedergabetreue erfordern.Die einzigartige Struktur des Enzyms ermöglicht kurze Protokollzeiten, eine sehr hohe Ausbeute und eine zuverlässige Leistungsfähigkeit, selbst wenn PCR-Inhibitoren vorhanden sind.Für Forscher bedeutet dies eine einfache und bequeme Anwendung.Darüber hinaus erzielen Phusion DNA-Polymerasen höhere Ausbeuten bei geringeren Enzymmengen als andere DNA-Polymerasen.
Das neue Phusion Green Format ist eine Kombination aus Phusion DNA-Polymerase und5X Phusion Green Puffer.Die Puffer enthalten ein Dichtereagenz und zwei Tracking-Farbstoffe zum direkten Auftragen von PCR-Produkten auf ein Gel.Der Farbpuffer inhibiert die hervorragende Leistungsfähigkeit der Phusion DNA-Polymerasen nicht und ist mit Downstream-Prozessen wie DNA-Sequenzierung, Ligation und Restriktionsverdau kompatibel.
Besondere Merkmale
- Extreme Genauigkeit (Fehlerrate 4,4 x 10-7 in Phusion HF-Puffer)
- Reaktionsgeschwindigkeit der Polymerase ermöglicht kurze Extensionszeiten (15 bis 30 s/kb)
- Zuverlässige Leistungsfähigkeit, minimale Optimierung erforderlich
- Höhere Produktausbeute bei geringen Enzymmengen
- Direktes Beladen des Gels mit dem transparenten Puffer
Spezifikation
Enthält • Phusion DNA-Polymerase (2 E/µl) • 5X Phusion HF-Puffer • 5X Phusion GC-Puffer • DMSO • 50 mM MgCl2-Lösung Sowohl der Phusion HF-Puffer als auch der Phusion GC-Puffer ergeben 1,5 mM MgCl2 in der 1X Endkonzentration. Bei -20 °C lagern. |
|
Phusion High-Fidelity DNA-Polymerase | |
High-Fidelity DNA-Polymerase | |
Trockeneis | |
2 U/µl | |
Nein | |
Stumpf | |
20 kb oder weniger |
Hoch | |
Schnell | |
100 E | |
Klonierung, High-fidelity PCR | |
52X | |
100 Reaktionen | |
Eigenständig |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.