Learn More
Thermo Scientific™ Phusion™ Hot Start II DNA Polymerases (2 U/μL)
Artikelnummer. 16258310 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Farbe:
Colorless
Green
Anzahl Reaktionen:
100 Reaktionen
2000 Reaktionen
500 Reaktionen
missing translation for 'unitSize'
100 Einheiten
2000 Einheiten
500 Einheiten
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XIV to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Product Code. 16258310
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific™ F549XL
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XIV to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Includes
Phusion Hot Start II High–Fidelity DNA Polymerase
  • Phusion Hot Start II High–Fidelity DNA Polymerase (2U/μL)
  • 5x Phusion HF Buffer
  • 5x Phusion GC Buffer
  • DMSO
  • 50mM MgCl2 solution
Phusion Green Hot Start II High–Fidelity DNA Polymerase
  • Phusion Hot Start II High–Fidelity DNA Polymerase (2U/Glc muL)
  • 5x Phusion Green HF Buffer
  • 5x Phusion Green GC Buffer
  • DMSO
  • 50mM MgCl2 solution
Both Phusion and Phusion Green Buffer provide 1.5 mM MgCl2 in the final 1x concentration
Die derzeit exakteste Heißstart-DNA-Polymerase auf dem Markt mit extremer Spezifität und verbesserter Leistung.
Thermo Scientific Phusion High-Fidelity DNA polymerases set a gold standard for high performance PCR. Featuring an error rate 50-fold lower than that of Taq and 6-fold lower than that of Pfu, Phusion High-Fidelity DNA Polymerase is excellent choice for cloning and other applications requiring high fidelity. Phusion DNA polymerases offer robust performance with short protocol times, even in the presence of PCR inhibitors, and generate higher yields with lower enzyme amounts than other DNA polymerase.
Besondere Merkmale
  • Die Reaktionseinstellung kann bei Raumtemperatur erfolgen
  • Reduziert unspezifische Amplifikation
  • Verhindert die Verschlechterung des Primers während der Einrichtung
  • Nullzeit-Reaktivierung aufgrund der einzigartigen Hot-Start-Technologie
  • Hohe Wiedergabetreue (52x Taq)
  • Die Geschwindigkeit der Polymerase ermöglicht kurze Ausdehnungszeiten
  • Robuste Reaktionen, minimales Optimierungserfordernis
  • Höhere Produktausbeute bei geringen Enzymmengen
  • Direktes Auftragen auf Gel mit dem Green Puffer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Konzentration 2 U/μl
Inhalt und Lagerung • Phusion Hot-Start II High-Fidelity DNA-Polymerase (2 E/µL)
• 5X Phusion HF-Puffer
• 5X Phusion GC-Puffer
• DMSO
• 50 mM MgCl2 Lösung
Bei -5 bis -30 °C lagern.
GC-Rich PCR Performance Hoch
Polymerase Phusion Hot-Start II DNA-Polymerase
Reaktionsgeschwindigkeit Schnell
Produkttyp Heißstart-DNA-Polymerase und dNTP-Mix
Menge 2000 units
Versandbedingung Trockeneis
Zur Verwendung mit (Anwendung) Heißstart-PCR, PCR mit hoher Wiedergabetreue
Wiedergabetreue (vs. Taq) 52 X
Hot-Start Integrierter Heißstart
Anzahl Reaktionen 2000 Reaktionen
Überhang Stumpf
Reaktionsformat Eigenständig
Größe (Endprodukt) 20 kb oder weniger
Farbe Colorless