Learn More
Phthalimid 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
1 kg
2.5 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Phthalimide |
Schmelzpunkt | >233.5°C |
Farbe | Weiß bis gelb |
Siedepunkt | 366.0°C |
Flammpunkt | 165°C |
Infrarotspektrum | Echt |
Prozentgehaltsbereich | 98.5% min. (HPLC) |
Verpackung | Kunststoffflasche |
Menge | 1 kg |
Beilstein | 21, 458 |