Learn More
Phthalimid 99 %, Thermo Scientific Chemicals
19.80 € - 91.86 €
Chemische Identifikatoren
CAS 85-41-6
Summenformel C8H5NO2
Molekulargewicht (g/mol) 147.13
MDL-Nummer MFCD00005881
InChI-Schlüssel XKJCHHZQLQNZHY-UHFFFAOYSA-N
Synonym phthalimide, 1h-isoindole-1,3 2h-dione, o-phthalimide, isoindoline-1,3-dione, o-phthalic imide, 1,3-isoindolinedione, benzoimide, 2-diazoindan-1,3-dione, phenylimide, phthalimid
PubChem CID 6809
ChEBI CHEBI:38817
IUPAC-Name Isoindol-1,3-dion
SMILES O=C1NC(=O)C2=CC=CC=C12
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 4
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
10437910
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific Acros
131101000
100 g Kunststoffflasche
19.80 €
100 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
10657292
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
131105000
500 g Kunststoffflasche
27.64 €
500 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
10001390
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
131100010
1 kg Kunststoffflasche
45.23 €
1 Kilogramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15700809
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
131100025
2.5 kg Kunststoffflasche
91.86 €
2.50 Kilogramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
85-41-6
147.13
XKJCHHZQLQNZHY-UHFFFAOYSA-N
6809
Isoindol-1,3-dion
C8H5NO2
MFCD00005881
phthalimide, 1h-isoindole-1,3 2h-dione, o-phthalimide, isoindoline-1,3-dione, o-phthalic imide, 1,3-isoindolinedione, benzoimide, 2-diazoindan-1,3-dione, phenylimide, phthalimid
CHEBI:38817
O=C1NC(=O)C2=CC=CC=C12
Spezifikation
Phthalimide
>233.5°C
366.0°C
Echt
C8H5NO2
21, 458
15, 7485
Solubility in water: 0.4-0.6g/L (20°C). Other solubilities: 5 g/100g boiling alcohol, freely soluble in aqueous alkali hydroxides, soluble in boiling acetic acid, acetone, hot ether, and dimethyl sulfoxide, almost insoluble in benzene, petroleum ether
XKJCHHZQLQNZHY-UHFFFAOYSA-N
Isoindol-1,3-dion
6809
147.13
Kristalline Flocken
85-41-6
Weiß bis gelb
165°C
98.5% min. (HPLC)
MFCD00005881
07,330
phthalimide, 1h-isoindole-1,3 2h-dione, o-phthalimide, isoindoline-1,3-dione, o-phthalic imide, 1,3-isoindolinedione, benzoimide, 2-diazoindan-1,3-dione, phenylimide, phthalimid
0366.0°C
O=C1NC(=O)C2=CC=CC=C12
147.13
CHEBI:38817
99%
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'einecsNumber' : 201-603-3