Learn More
Phthaldialdehyd, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Phthaldialdehyd wird als fluoreszierendes Reagenz zur Überprüfung des Assays von Aminen in Proteinen, Peptiden durch Kapillarelektrophorese und Chromatographie verwendet. Es wird auch für den Cholesterinassay im Picomolbereich sowie für die fluorometrische Bestimmung von Histamin, Histidin und anderen Aminosäuren verwendet. Poly(phthalaldehyd) wird durch Polymerisation erzeugt, die zur Herstellung eines Photoresists verwendet wird. Der Nitrogen by o-Phthaldialdehyd Assay (NOPA) ist ein Verfahren zur Messung der Fermentation bei der Weinherstellung.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Phthaldialdehyd wird als fluoreszierendes Reagenz zur Überprüfung des Assays von Aminen in Proteinen, Peptiden durch Kapillarelektrophorese und Chromatographie verwendet. Es wird auch für den Cholesterinassay im Picomolbereich sowie für die fluorometrische Bestimmung von Histamin, Histidin und anderen Aminosäuren verwendet. Poly(phthalaldehyd) wird durch Polymerisation erzeugt, die zur Herstellung eines Photoresists verwendet wird. Der Nitrogen by o-Phthaldialdehyd Assay (NOPA) ist ein Verfahren zur Messung der Fermentation bei der Weinherstellung.
Löslichkeit
Löslich in Essigsäure und Methanol. Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Luft-, Licht- und feuchtigkeitsempfindlich. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln, Aminen und starken Basen.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | o-Phthaldialdehyde |
Schmelzpunkt | 53 °C bis 57 °C |
Flammpunkt | 132°C (269°F) |
Prozentgehaltsbereich | 98% |
Hinweise zum Prozentgehalt | 98 % |
Menge | 10 g |
UN-Nummer | UN2923 |
Beilstein | 878317 |
Empfindlichkeit | Luftempfindlich |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in acetic acid and methanol. Slightly soluble in water. |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
![compliance-icons](https://webshop.fishersci.com/webfiles/eu/web-flags/GHS05_Corrosive.png)
![compliance-icons](https://webshop.fishersci.com/webfiles/eu/web-flags/GHS06_Toxic.png)
![compliance-icons](https://webshop.fishersci.com/webfiles/eu/web-flags/GHS09_Aquatic_Toxicity.png)
- Phthalaldehyd
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 3
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
- AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
- H301-Giftig bei Verschlucken.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
RUO – Nur für Forschungszwecke