Learn More
Molecular Probes™ pHrodo™ Red Zymosan BioParticles™ Konjugat für die Phagozytose
Artikelnummer. 13355464
Click to view available options
Menge:
5 x 1 mg
Packungsgröße:
5 Milligramm
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 13355464
Marke: Molecular Probes™ P35364
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Studieren Sie die Regulation von Endozytose und Phagozytose durch Medikamente und/oder Umgebungsfaktoren anhand des pHrodo Red Zymosan BioParticles Konjugats für Phagozytose. Dieses Konjugat enthält den pHrodo Red Indikatorfarbstoff und ist geeignet für HCS, HTS, Fluoreszenzmikroplatten-Lesegeräte und Durchflusszytometrie.
Erreichen Sie eine schnellere Färbung und genauere Ergebnisse, ohne Waschschritte oder Quencher-Farbstoff: mit dem pH-empfindlichen pHrodo Red Zymosan BioParticles Konjugat für Phagozytose. Dieses Farbstoff-Biopartikel-Konjugat liefert schnellere und genauere Ergebnisse als jedes andere Farbstoff-Biopartikel-Konjugat und zeichnet sich durch reduzierte Signalvariabilität und besseres Timing in empfindlichen Experimenten aus. pHrodo Red Farbstoffkonjugate sind außerhalb der Zelle nicht fluoreszierend, fluoreszieren jedoch in Phagosomen hellrot, wodurch speziell intrazelluläre Phagozytose und Endozytose nachgewiesen werden können. Das pHrodo Red Zymosan BioParticles Konjugat kann auch mit einer Vielzahl von blauen, grünen und fern-roten Farbstoffreportern wie GFP, Fuo-4 Clacein, NucBlue, CellEvent Caspase 3/7 Green, MitoSOX Green und MitoTracker Deep Red überlagert werden.
Die Fluoreszenz des neuartigen pHrodo Red Farbstoffs erhöht sich erheblich, wenn der pH-Wert von neutral auf sauer sinkt, ideal für die Untersuchung der Phagozytose und ihrer Regulierung durch Medikamente und/oder Umweltfaktoren. Da der Farbstoff außerhalb der Zelle keinerlei Fluoreszenz zeigt, sind Waschschritte und Quencher-Farbstoffe überflüssig.
Verwenden Sie die gebrauchsfertigen pHrodo Red Zymosan BioParticles Konjugate bei Bildgebungs- und Durchflussanwendungen. pHrodo Red SE, der aktivierte Succinimidyl-Ester, kann zum Markieren von Mikroorganismen oder Proteinen Ihrer Wahl genutzt werden.
Darüber hinaus ist pHrodo Farbstoff in der Farbe Grün, und mit E. coli, Zymosan, S. aureus, und Dextran 10.000 MW Konjugaten erhältlich.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Rot
Inhalt und Lagerung Bei -20 °C lagern, mit Trockenmittel versehen und vor Licht geschützt.
Beschreibung pHrodo™ Red Zymosan BioParticles™ Konjugat für die Phagozytose
Nachweisverfahren Fluoreszent
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zellanalyse
Zur Verwendung mit (Geräte) Attune™ Durchflusszytometer mit akustischer Fokussierung, Konfokalmikroskop, Floid™ Zellbildgebungsstation, Fluoreszenzmikroskop, High Content Gerät, Durchflusszytometer
Produkttyp Farbstoff
Farbstofftyp pH-empfindliche Farbstoffe
Produktlinie pHrodo
Menge 5 x 1 mg
Versandbedingung Raumtemperatur
Spezies S. cerevisiae
Anregung/Emission 560/585
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Nur für Forschungszwecke. Nicht für therapeutische oder diagnostische Zwecke bei Menschen und Tieren vorgesehen.