Learn More
Molecular Probes™ pHrodo™ Red and Green Epidermal Growth Factor (EGF) and pHrodo™ Red Transferrin Conjugates
Artikelnummer. 15362662
Click to view available options
Packungsgröße:
1 Milligramm
20 Mikrogramm
20 Milligramm
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 15362662
Marke: Molecular Probes™ P35376
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Detect internalized EGF and transferrin in cells with the pHrodo Red and pHrodo Green Epidermal Growth Factor (EGF) and pHrodo Red Transferrin conjugates, for use in applications such as HCS, flow cytometry, microplate-based fluorometry, and HTS.
Detect internalized EGF or transferrin with highly active, pH-sensitive pHrodo Red and pHrodo Green Epidermal Growth Factor (EGF) conjugates, and the pHrodo Red Transferrin Conjugate. These conjugates consist of pHrodo dyes directly linked to highly active EGF or transferrin molecules, which can be used in applications including HCS, flow cytometry, microplate fluorometry, and HTS to measure internalized EGF and transferrin molecules. The pHrodo Red and pHrodo Green dyes fluoresce brightly when exposed to acidic environments, such as those found in endosomes and lysosomes.
Mit pHrodo™ Rot Transferrin-Konjugat wird in Zellen internalisiertes Transferrin nachgewiesen. Transferrin ist ein monomeres Serumglykoprotein (ca. 80.000 Dalton). Es bindet an einen spezifischen Rezeptor an der Oberfläche von Wirbeltierzellen und liefert bis zu zwei Fe3+-Atome über Rezeptor-vermittelte Endozytose. Sobald eisentragende Transferrin-Proteine in Endosomen enthalten sind, begünstigt die saure Umgebung die Dissoziation von Eisen vom Transferrin–Rezeptor-Komplex Nach der Freisetzung von Eisen wird das Apotransferrin in die Plasmamembran zurückgeführt, wo es von seinem Rezeptor freigesetzt wird, um mehr Eisen abzufangen.
pHrodo™ Rot ist außerhalb von Zellen bei neutralem pH schwach fluoreszierend, wird jedoch bei spezifischer Internalisierung durch Transferrin-Endozytose in den sauren Endosomen hell fluoreszierend. Dies ermöglicht die Messung von internalisiertem Transferrin sowie die dynamische Überwachung der Transferrin-Internalisierung in lebenden Zellen.
Zu den Merkmalen dieses Transferrin-Konjugats gehören:
  • Der Farbstoff pHrodo™ Red wird direkt an ein hochaktives Transferrin-Molekül konjugiert.
  • Anregung/Emission 560/585 nm
  • Ausgezeichnete Photostabilität
  • Geeignet für Multiplexing mit grünen Fluorophoren wie GFP, FITC, Alexa Fluor™ 488
    pHrodo™ Rot Transferrin-Konjugat ist kompatibel mit verschiedenen Plattformen, wie z. B. herkömmlicher Fluoreszenzmikroskopie, High-Content-Screening (HCS), Durchflusszytometrie und Mikrotiterplatten-basierter Fluorimetrie oder Hochdurchsatz-Screening (HTS). Dieses Reagenz ist auch mit verschiedenen Tischgeräten kompatibel, z. B. den Geräten Evos™, FLoid™, Tali™ und Attune™.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spezifikation
    Farbe Orange
    Inhalt und Lagerung Bei -5 bis -30 °C getrocknet und vor Licht geschützt aufbewahren.
    Beschreibung pHrodo™ Red Transferrin Conjugate
    Nachweisverfahren Fluoreszent
    Zur Verwendung mit (Anwendung) Cell Analysis
    Zur Verwendung mit (Geräte) Fluoreszenzmikroskop, Durchflusszytometer, Fluorometer, High Content Gerät, Flow Cytometer, Fluorometer, High Content Analysis Instrument
    Produkttyp pH-empfindliche Farbstoffe
    Farbstofftyp pHrodo Red
    Form Lyophilisiertes Pulver
    Produktlinie pHrodo
    Menge 1 mg
    Subzelluläre Lokalisation Endosome
    Anregung/Emission 560⁄585