Learn More
Tocris™ PHPS1 sodium salt
Shp2 (PTPN11) inhibitor
Marke:  Tocris™ 6771/5
177.95 EUR gültig bis 2024-12-16
Benutzen Sie den Promotions-Code "21630" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 18084892
  • 196.00 € / 5 Milligramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
PHPS1 sodium salt is a Shp2 (PTPN11) inhibitor (IC50 = 2.1 μM). Inhibits hepatocyte growth factor-stimulated epithelial cell scattering and branching morphogenesis in vitro. Increases myelin basic protein (MBP) levels in zebrafish embryo spinal cord. Also ameliorates bleomycin-induced pulmonary and dermal fibrosis in vivo.
Spezifikation
Spezifikation
5 mg
487.42
98%
C21H14N5O6SNa
Hemmstoff