Learn More
Palintest™ Photometer-Kit
Dieses einzigartige Photometerkit wird komplett in einem Gehäuse mit sechs Glasröhrchen und einem Verdünnungsröhrchen für das Standardmodell-Photometer 7100 geliefert.
Marke: Palintest™ PTH7100
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Inhalt: Standardmodell 7100, mit Zubehör
- Photometer-Kit für Modell 7100
- Lieferung komplett im Koffer mit sechs Glasröhrchen und einem Verdünnungsröhrchen
- Netzteil
- 3 AA-Batterien
- L x B x H: 146 x 275 x 75 mm
- Gewicht: 975 g
Spezifikation
Kit für Photometer 7100 für Feldmessungen | |
|
|
Photometer-Kit |